Loncat ke Konten
Merck
Loncat ke
110138
N-Acetylneuraminic Acid, Synthetic
A component of mucoproteins, mucopolysaccharides, and mucolipids.
Sinonim:
N-Acetylneuraminic Acid, Synthetic, NANA, Lactaminic Acid, Sialic Acid
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak.
Pilih Ukuran
Ubah Tampilan
Ukuran/SKUKetersediaanHarga
About This Item
Rumus Empiris (Notasi Bukit):
C11H19NO9
CAS Number:
Berat Molekul:
309.27
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
Harga dan ketersediaan saat ini tidak tersedia
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
water: ≥10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(C1C(OC(CC1O)(O)C(=O)O)C(O)C(O)CO)C(=O)C
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)
InChI key
SQVRNKJHWKZAKO-UHFFFAOYSA-N
General description
A component of mucoproteins, mucopolysaccharides, and mucolipids.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Piktogram
Exclamation mark
Kata Peringatan
Warning
Kode Bahaya
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Kelas Penyimpanan
11 - Combustible Solids
Ada Apa Sih?
WGK 2
Pilih salah satu versi terbaru:
Sertifikat Analisis (COA)
Nomor Lot/Batch
Sepertinya kami mengalami masalah, tetapi Anda masih dapat mengunduh Certificates of Analysis dari halaman Dokumen bagian.
Jika Anda membutuhkan bantuan, silakan hubungi Dukungan Pelanggan
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen