Loncat ke Konten
Merck
Loncat ke
110165CBC
Thiamet G
TMG
Sinonim:
O-GlcNAcase Inhibitor, (3aR,5R,6S,7R,7aR)-2-(ethylamino)-3a,6,7,7a-tetrahydro-5-(hydroxymethyl)-5H-Pyrano[3,2-d]thiazole-6,7-diol
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak.
Pilih Ukuran
Ubah Tampilan
Ukuran PaketSKUKetersediaanHarga
About This Item
Rumus Empiris (Notasi Bukit):
C9H16N2O4S
CAS Number:
Berat Molekul:
248.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
MDL number:
Quality level:
Harga dan ketersediaan saat ini tidak tersedia
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Quality Level
SMILES string
CCNC1=N[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]2S1
InChI
1S/C9H16N2O4S/c1-2-10-9-11-5-7(14)6(13)4(3-12)15-8(5)16-9/h4-8,12-14H,2-3H2,1H3,(H,10,11)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
PPAIMZHKIXDJRN-FMDGEEDCSA-N
Biochem/physiol Actions
Thiamet G is a glycosidase inhibitor
Thiamet G is a potent inhibitor of the enzyme O-GlcNAcase (Ki = 21 nM). The compound is orally bioavailable and crosses the blood brain barrier. Thiamet G leads to an increase in O-GlcNAc-modified proteins in cell-based and in vivo assay systems, and reduces levels of phosphorylated Tau protein in rat cortex and hippocampus.
Masih belum menemukan produk yang tepat?
Jelajahi semua produk kami di bawah Thiamet G
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Kelas Penyimpanan
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen