Loncat ke Konten
Merck
1125
OmniPur® Acridine Orange
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak.
Pilih Ukuran
Ubah Tampilan
About This Item
CAS Number:
UNSPSC Code:
12171501
MDL number:
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
form
crystalline powder (Fine)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
brown-orange
SMILES string
[Zn+2].[Cl-].[Cl-].[Cl-].N(C)(C)c1cc2nc3c(cc2cc1)ccc(c3)N(C)C.[H+]
InChI
1S/C17H19N3.3ClH.Zn/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;;;;/h5-11H,1-4H3;3*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L
General description
Fluorochrome used for differentiation between DNA and RNA in gels. Suitable for staining single and double stranded nucleic acids. Molecular biology grade.
Specifications:
Molar absorptivity Em (490 nm, water): ≥ 36500
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pilih salah satu versi terbaru:
Sertifikat Analisis (COA)
Nomor Lot/Batch
Tidak melihat Versi yang Tepat?
Jika Anda memerlukan versi tertentu, Anda dapat mencari sertifikat tertentu berdasarkan nomor Lot atau Batch.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen