Loncat ke Konten
Merck
Loncat ke
114700
Activin A
HumanRecombinant CHO Cells
Sinonim:
ACVR2, Activin receptor type-A
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak.
Pilih Ukuran
Ubah Tampilan
Kepada Anda/SKUKetersediaanHarga
About This Item
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized
Harga dan ketersediaan saat ini tidak tersedia
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Quality Segment
form
lyophilized
storage condition
OK to freeze
solubility
soluble (Reconstitute to a concentration >=10 µg/ml with sterile PBS containing >=0.1% HSA or BSA.)
storage temp.
−70°C
General description
Recombinant, human activin A (disulfide-linked homodimer of two 116-amino acid residue βA subunits) expressed in CHO cells. Mature βA-monomer lacks a potential N-linked glycosylation site and has a calculated molecular mass of 13 kDa. Activins are members of the TGF-β superfamily and have been shown to play an important role in the regulation of homonogenesis, cellular homeostasis, and differentiation programs.
Pilih salah satu versi terbaru:
Sertifikat Analisis (COA)
Nomor Lot/Batch
Sepertinya kami mengalami masalah, tetapi Anda masih dapat mengunduh Certificates of Analysis dari halaman Dokumen bagian.
Jika Anda membutuhkan bantuan, silakan hubungi Dukungan Pelanggan
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen