Loncat ke Konten
Merck
Loncat ke
1.16890
Fractogel® EMD SO3⁻ (S) Resin
strong cation exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (20-40 µm)
Sinonim:
Fractogel® EMD SO3⁻ (S)
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak.
Pilih Ukuran
Ubah Tampilan
Ukuran/SKUKetersediaanHarga
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
Harga dan ketersediaan saat ini tidak tersedia
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
ligand
(Sulfoisobutyl)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
resin
manufacturer/tradename
Calbiochem®
parameter
8 bar max. pressure, 80 cm/hr flow rate
matrix active group
methacrylate
mean particle size
20-40 um μm
capacity
150 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
transition temp
flash point 35 °C (Does not sustain combustion.)
density
1.43 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
separation technique
strong cation exchange
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Packaging
  • 1.16882.0100: Fractogel® EMD SO3- (S) Resin 100ml
  • 1.16882.0010: Fractogel® EMD SO3- (S) Resin 10ml
  • 1.16882.0500: Fractogel® EMD SO3- (S) Resin 500ml
  • 1.16882.5000: Fractogel® EMD SO3- (S) Resin 5L
Analysis Note
Appearance: Milky turbid suspension, free from impurities (foreign particles)
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles,no agglomerates,no fines
Extractable matter (water): ≤ 0.05 %
Cerium: ≤ 10 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 5.0 bar
Particle size (d10): 20 - 28 µm
Particle size (d50): 24 - 34 µm
Particle size (d90): 28 - 38 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Protein binding capacity (lysozyme): 120 - 180 mg/ml
Functional test (c:d): ≤ 0.15
Functional test (b:a): ≤ 0.15
Functional test: Separation chymotrypsinogen A, cytochrom C and lysozyme
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Piktogram
Flame
Kata Peringatan
Warning
Kode Bahaya
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Kelas Penyimpanan
3 - Flammable liquids
Ada Apa Sih?
WGK 1
Titik Nyala (°F)
95.0 °F
Titik Nyala (°C)
35 °C
Tetap patuh terhadap GMP dengan menggunakan Program Emprove®
Mempercepat kualifikasi, menjaga kepatuhan, dan menghemat waktu dengan Emprove® Dossiers.
Unduh Dossiers
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Daftar gratis dan akses Emprove® Dossiers dalam beberapa menit. Tingkatkan paket langganan Anda untuk membuka kunci konten tingkat lanjut dan yang disesuaikan di Emprove® Suite
Not finding what you are looking for? Kunjungi halaman Bantuan Program Emprove®.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Kesulitan Menemukan Produk atau Nomor Lot/Batch Anda?
Nomor produk digabungkan dengan Ukuran/Kuantitas Kemasan saat ditampilkan di situs web (contoh: T1503-25G). Harap pastikan Anda HANYA memasukkan nomor produk di kolom Nomor Produk (contoh: T1503).
Contoh
T1503
Product Number
-
25G
Ukuran / Kuantitas Paket
Contoh tambahan:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
masukkan sebagai 1.000309185)
Mengalami masalah? Jangan ragu untuk menghubungi Layanan Teknis Untuk bantuan