Loncat ke Konten
Merck
Loncat ke
1171
Adenosine 5′-Diphosphate, Monosodium Salt
Sinonim:
Adenosine 5′-Diphosphate, Monosodium Salt, ADP, Na
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak.
Pilih Ukuran
Ubah Tampilan
Kepada Anda/SKUKetersediaanHarga
About This Item
Rumus Empiris (Notasi Bukit):
C10H14N5NaO10P2
Berat Molekul:
449.18
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352208
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Solubility:
water: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
Harga dan ketersediaan saat ini tidak tersedia
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
description
Merck USA index - 14, 154
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Formed by the hydrolysis of ATP in tissue by adenosine triphosphatase. Rapidly converted back to ATP via oxidative phosphorylation in mitochondria. εmax = 15.4 X 103 ± 2% M-1 cm-1 (259 nm, in H2O, pH 7.0)
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Kelas Penyimpanan
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen