Loncat ke Konten
Merck
Loncat ke
119123
Adenosine 5′-O-(3-Thiotriphosphate), Solution, Tetralithium Salt
A phosphatase-resistant ATP analogue.
Sinonim:
Adenosine 5′-O-(3-Thiotriphosphate), Solution, Tetralithium Salt, ATP-γ-S, 4Li
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak.
Pilih Ukuran
Ubah Tampilan
Ukuran PaketSKUKetersediaanHarga
About This Item
Rumus Empiris (Notasi Bukit):
C10H12N5O12P3S · 4Li
CAS Number:
Berat Molekul:
546.98
UNSPSC Code:
12352208
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
liquid
Assay:
>90% (HPLC)
Harga dan ketersediaan saat ini tidak tersedia
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Quality Level
assay
>90% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
<10% ADP (HPLC)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[P](=O)([S-])([O-])O[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C10H16N5O12P3S.4Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(25-10)1-24-28(18,19)26-29(20,21)27-30(22,23)31;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,22,23,31);;;;/q;4*+1/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1
InChI key
DWQFDOIBOYDYKH-KWIZKVQNSA-J
General description
A phosphatase-resistant ATP analog that is reported to rearrange F-actins into membrane ruffles.
A phosphatase-resistant ATP analogue.
Physical form
Supplied as a 100 mM aqueous solution in water, pH 7.0.
Preparation Note
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Other Notes
Ludowyke, R.I., et al. 1994. Eur. J. Cell Biol.64, 357.
Shimizu, T., et al. 1989. Biochemistry28, 7022.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Kelas Penyimpanan
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen