Loncat ke Konten
Merck
121000
Adipogenesis Inducers Panel - Calbiochem
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak.
Pilih Ukuran
About This Item
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
solid
Quality level:
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
form
solid
solubility
soluble (DMSO (supplied). Please refer to information provided on the CD for reconstitution information of individual inhibitors.)
storage temp.
−20°C
Quality Level
General description
A panel containing eight adipogenesis inducers useful for differentiation of preadipocyte to mature adipocyte. This panel contains the following inhibitors and 15 ml anhydrous DMSO for reconstitution:
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis