Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak.
Pilih Ukuran
Ubah Tampilan
| Ukuran/SKU | Ketersediaan | Harga |
|---|
About This Item
Rumus Empiris (Notasi Bukit):
C13H16N6O4
CAS Number:
Berat Molekul:
320.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Form:
solid
Harga dan ketersediaan saat ini tidak tersedia
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantudescription
RTECS - RY8455000
Quality Segment
form
solid
solubility
soluble (DMSO (10 mg/ml). Further dilute at aqueous buffer in low micromolar concentrations.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]2(c3ncnc4c3c(c2)C(=NN4C)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C13H16N6O4/c1-18-11-7-5(10(14)17-18)2-19(12(7)16-4-15-11)13-9(22)8(21)6(3-20)23-13/h2,4,6,8-9,13,20-22H,3H2,1H3,(H2,14,17)/t6-,8-,9-,13-/m1/s1
InChI key
HOGVTUZUJGHKPL-HTVVRFAVSA-N
General description
A cell-permeable and reversible tricyclic nucleoside that selectively inhibits the cellular phosphorylation/activation of Akt1/2/3 by targeting an Akt effector molecule other than PI 3-K or PDK. Exhibits little effect towards cellular signaling pathways mediated by PKC, PKA, SGK, Stat3, p38, ERK1/2, or JNK. Shown to preferentially induce apoptosis and growth arrest in cancer cells with aberrant Akt activity both in vitro (≥60% in cell proliferation at 20 µM) and in vivo (≥80% inhibition in tumor growth in mice at 1 mg/kg/day, i.p.). Also available in InSolution format (Cat. No. 124038.
Masih belum menemukan produk yang tepat?
Jelajahi semua produk kami di bawah Akt Inhibitor V, Triciribine
Kelas Penyimpanan
10 - Combustible liquids
Ada Apa Sih?
WGK 3
Titik Nyala (°F)
Not applicable
Titik Nyala (°C)
Not applicable
Pilih salah satu versi terbaru:
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.