Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak.
Pilih Ukuran
Ubah Tampilan
| Kepada Anda/SKU | Ketersediaan | Harga |
|---|
About This Item
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Form:
liquid
Technique(s):
immunohistochemistry: suitable
Harga dan ketersediaan saat ini tidak tersedia
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami MembantuProduct Name
Albumin, Bovine Serum, 30% Sterile-Filtered Aqueous Solution, Preservative-Free,
description
Merck USA index - 14, 8468
Quality Segment
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
color
pale amber
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Albumin, Bovine Serum, 30% Sterile-Filtered Aqueous Solution, Preservative-Free is used as a stabilizing agent and carrier protein.
Application
Albumin, Bovine Serum, 30% Sterile-Filtered Aqueous Solution, Preservative-Free has been used as a component of fluorescence-activated cell sorting (FACS) buffer to obtain a HaloTag CRISPR clone using FACS.[3]
Biochem/physiol Actions
Physical form
Supplied as a 30% sterile-filtered solution in water, preservative-free.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Masih belum menemukan produk yang tepat?
Jelajahi semua produk kami di bawah Albumin, Bovine Serum, 30% Sterile-Filtered Aqueous Solution, Preservative-Free
Kelas Penyimpanan
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.