Merck
BerandaProdukPeralatan LaboratoriumPiringPelat Dasar Padat MultiScreen®
Pelat Dasar Padat MultiScreen®
Mikroplate MultiScreen® tersedia dalam bentuk non-steril, dengan 96 sumur dan 384 sumur, dalam warna bening, putih, hitam, atau alami. Mikroplate polistiren umumnya digunakan untuk uji biokimia, termasuk aplikasi kolorimetrik, luminesen, dan fluoresen (misalnya, uji Bradford-Lowry atau uji luciferase) yang secara rutin dilakukan pada pembaca mikroplate. Mikroplate polipropilena umumnya digunakan untuk penyimpanan bahan kimia, asam nukleat, dan protein. Mikroplate ini juga dapat digunakan untuk uji kolorimetrik dan reaksi biokimia dasar.
Pelat Polistiren MultiScreen®
Polistiren adalah polimer yang sangat jernih dengan sifat optik yang sangat baik, sehingga ideal untuk pengukuran optik yang presisi. Pelat Mikro Polistiren MultiScreen® saat ini tersedia dalam bentuk pelat mikro 96 sumur yang tidak steril, dalam warna bening, putih, atau hitam.
  • Mikroplate bening untuk uji absorbansi dan uji kolorimetrik
  • Mikroplat hitam untuk uji luminesensi sinyal tinggi dan uji fluoresensi
  • Mikroplat putih untuk uji luminesensi sinyal rendah dan uji TR-FRET
Pelat MultiScreen® Polipropilena
Polipropilena memiliki karakteristik stabilitas kimia dan termal yang sangat baik. Bahan ini merupakan polimer yang ideal untuk pelat mikro penyimpanan. Molekul polar, seperti protein atau DNA, lebih sedikit berikatan dengan polipropilena dibandingkan dengan polistiren. Pelat Mikro MultiScreen® Polipropilena saat ini tersedia dalam bentuk pelat mikro non-steril dengan format 96 sumur dan 384 sumur berwarna alami.
  • Inert secara biologis
  • Kompatibilitas kimia yang luas
  • Ketahanan suhu tinggi dari -196 °C hingga +121 °C
  • Pelat dengan dasar berbentuk V memiliki sumur yang meruncing secara konis untuk pemulihan sampel yang lebih baik
  • Pelat dengan dasar berbentuk U memiliki sumur tanpa sudut tajam untuk suspensi yang lebih baik
Pelat ELISA MultiScreen®
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) adalah teknik uji berbasis pelat yang dirancang untuk mendeteksi dan mengukur zat-zat terlarut seperti peptida, protein, antibodi, dan hormon. Pelat Mikro ELISA MultiScreen® terbuat dari polistiren dan tersedia dalam format 96 sumur atau strip 8 sumur. Format strip 8 sumur memungkinkan penggunaan “strip” sumur dalam kolom tunggal dalam suatu uji, alih-alih menggunakan seluruh pelat mikro. Pelat ini tersedia dengan permukaan pengikatan sedang atau tinggi untuk menyesuaikan kebutuhan aplikasi dan molekul yang terlibat.
  • Pelat dengan daya ikat tinggi memiliki permukaan polistiren yang telah diolah secara khusus untuk menghasilkan permukaan hidrofilik guna meningkatkan ikatan protein
  • Pelat dengan daya ikat sedang memiliki permukaan polistiren yang kurang hidrofilik, sehingga lebih cocok untuk melapisi protein dan peptida non-polar