Merck
HomeApplicazioniChimica analiticaCromatografia liquidaHPLC per molecole di grandi dimensioni
HPLC per molecole di grandi dimensioni
HPLC per molecole di grandi dimensioni
Le biomolecole sono composti chimici polimerici di grandi dimensioni prodotti dalle cellule viventi che fungono da elementi costitutivi fondamentali degli organismi viventi e svolgono numerosi processi biologici essenziali per la vita. Tra i principali tipi di biomolecole figurano proteine, peptidi, polinucleotidi, carboidrati, lipidi, vitamine e coenzimi. La natura delle molecole di grandi dimensioni e la struttura delle biomolecole, la loro diversità chimica, la necessità di tenere conto dell’attività biologica e le matrici complesse richiedono una tecnica di caratterizzazione efficiente. Sebbene siano disponibili numerose tecniche di separazione e analisi, la cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) è quella più comunemente utilizzata. A causa dei loro numerosi gruppi funzionali e delle molteplici conformazioni, l’analisi delle biomolecole mediante HPLC si basa su diverse modalità, quali la fase inversa, l’esclusione dimensionale o lo scambio ionico. Indipendentemente dalle modalità di separazione applicate, un riempimento efficiente della colonna e una composizione chimica costante delle particelle della fase stazionaria sono fondamentali per una separazione accurata e affidabile delle biomolecole. 
Categorie in primo piano
Una collezione di flaconi e contenitori chimici di varie dimensioni, forme e colori. Alcuni flaconi hanno tappi rossi ed etichette con simboli di pericolo che indicano la presenza di sostanze infiammabili e corrosive. Sono presenti anche piccole fiale contenenti un liquido giallo, insieme a tubetti con tappi bianchi.
Materiali di riferimento certificati
Scopri la nostra gamma di prodotti di alta qualità per la chimica analitica, pensati per analisi di laboratorio precise e affidabili. Trova gli strumenti, i reagenti e i materiali di consumo più recenti per la cromatografia, la spettroscopia e molto altro ancora
Acquista i prodotti
Una collezione di varie colonne HPLC e UHPLC Supelco® sparse su una superficie verde. Queste colonne, di forma cilindrica con finiture metalliche e dotate di raccordi alle due estremità, rappresentano una gamma di tecnologie di colonne cromatografiche per diverse esigenze analitiche. Presentano dimensioni diverse e alcune recano etichette che indicano le specifiche o i numeri di modello.
Colonne HPLC
Ottieni separazioni precise grazie alla nostra ampia gamma di colonne HPLC. Migliora la ritenzione, la risoluzione e la selettività. Ordina oggi stesso.
Acquista i prodotti
Siringa per autocampionatore dotata di uno stantuffo fissato a un cilindro di vetro, utilizzata per campioni liquidi.
Siringhe analitiche
Ottimizzazione del campionamento: siringhe Hamilton, SGE e VICI® Precision Sampling – standard, di alta qualità. Scegli in base all’applicazione, alla compatibilità e alle tue preferenze.
Acquista i prodotti
Fiale di vetro con graduazione.
Fiale analitiche
Scopri la nostra gamma completa di reagenti essenziali per la trasfezione, strumenti di selezione e protocolli, per quando il tuo lavoro richiede risultati affidabili nella trasfezione cellulare.
Acquista i prodotti
HPLC
a fase inversa per biomolecole
L'HPLC in fase inversa (RP-HPLC) è una tecnica sensibile e versatile utilizzata per separare e analizzare proteine, frammenti proteici e peptidi. L'RP-HPLC utilizza una fase stazionaria non polare e una fase mobile polare. La ritenzione delle proteine e dei peptidi sulla fase stazionaria segue i principi di adsorbimento e partizione. Le regioni idrofobiche delle proteine si legano in modo reversibile alla fase stazionaria. Le proteine vengono eluite aumentando la natura non polare della fase mobile. La risoluzione può essere influenzata dalla dimensione dei pori, dalla dimensione delle particelle, dalla lunghezza della colonna e dalla catena di idrocarburi legata alla fase stazionaria.
Cromatografia a esclusione dimensionale (SEC)
La cromatografia a esclusione dimensionale (SEC) è una modalità cromatografica non denaturante che separa le molecole in base alle loro dimensioni (ovvero al raggio idrodinamico). Questa modalità non si basa sull’interazione dell’analita con la fase stazionaria, ma piuttosto sul flusso casuale dell’analita attraverso le particelle della fase stazionaria. Gli analiti ad alto peso molecolare vengono eluiti prima, poiché sono completamente o parzialmente esclusi dai pori delle particelle della fase stazionaria, mentre quelli a basso peso molecolare vengono eluiti più tardi, poiché impiegano più tempo a percorrere il tortuoso percorso all’interno delle particelle. La SEC è stata utilizzata per caratterizzare aggregati e frammenti di anticorpi monoclonali (mAb), stimare i pesi molecolari di proteine sconosciute e determinare la stabilità delle formulazioni proteiche.
Cromatografia a interazione idrofobica (HIC)
La cromatografia a interazione idrofobica (HIC) è una modalità cromatografica che separa gli analiti in base al grado di interazione tra i gruppi idrofobici dell’analita e i ligandi idrofobici della fase stazionaria. A causa del loro peso molecolare inferiore e della minore propensione al ripiegamento, l’HIC non viene solitamente utilizzata nella separazione dei peptidi. In presenza di elevate concentrazioni saline, gli strati di idratazione delle proteine possono essere sufficientemente disturbati da consentire alle regioni superficiali idrofobiche di interagire con la fase stazionaria non polare. La scelta dei sali è dettata dalla serie di Hofmeister, che classifica i cationi e gli anioni in base alla loro capacità di distruggere gli strati di idratazione proteica (caotropici) o di favorirne la formazione (cosmotropici). Tra i sali tipici figurano il solfato di ammonio, il solfato di potassio e il solfato di sodio. La cromatografia a interazione idrofobica viene attualmente utilizzata per determinare il profilo del rapporto farmaco-anticorpo (DAR) dei coniugati anticorpo-farmaco (ADC).
Cromatografia a scambio ionico (IEX)
La cromatografia a scambio ionico (IEX) è una modalità di cromatografia che separa gli analiti in base alla carica. Le proteine e i peptidi sono anfoteri, il che significa che presentano sia funzionalità acide che basiche. Le funzionalità acide delle proteine includono l’acido aspartico, l’acido glutammico, la cisteina, la tirosina e il gruppo α-carbossilato del terminale C-terminale. Le funzionalità proteiche basiche includono l’arginina, l’istidina, la lisina e l’α-ammina dell’estremità N-terminale. Le varianti di carica dei prodotti bioterapici possono essere rilevate e risolte mediante IEX. Le varianti di carica possono derivare da errori di traduzione dei trascritti dell’RNA messaggero (mRNA) e/o da modificazioni post-traduzionali, quali la deamidazione, l’ossidazione o la glicosilazione.
Una colonna IEX deve essere selezionata in base al punto isoelettrico (pI) dell’analita. Se il pH della fase mobile è inferiore al pI, l’analita sarà caricato positivamente e si legherà a una colonna a scambio cationico. Se il pH della fase mobile è superiore al pI, l’analita sarà caricato negativamente e si legherà a una colonna a scambio anionico.
Cromatografia di affinità
La cromatografia di affinità si basa su un’interazione specifica tra un analita e un ligando della fase stazionaria. Idealmente, solo l’analita di interesse interagisce con la fase stazionaria, consentendo a tutti gli altri componenti del campione di passare attraverso la colonna. Una seconda fase mobile viene quindi fatta passare attraverso la colonna per eluire l’analita.
La cromatografia con proteina A è la forma più comune di cromatografia di affinità impiegata nell’industria biofarmaceutica. La proteina A è una proteina di superficie da 42 kDa presente nella parete cellulare dello S. aureus. Questa proteina si lega specificamente alla catena pesante nella regione Fc delle IgG, rendendo questo meccanismo ideale per separare le IgG dagli altri componenti del campione.  La maggior parte delle colonne a proteina A viene prodotta immobilizzando la proteina su una particella organica porosa. Tuttavia, sono state sviluppate colonne in formato monolitico per la cromatografia su proteina A, che consentono un’elevata produttività dei campioni a varie portate, senza compromettere l’efficienza.
Ricerca documenti
Cerchi informazioni più specifiche?
Visita la nostra sezione di ricerca documenti per schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Trova documenti