[Passa al contenuto](https://www.sigmaaldrich.com#main-content) [![Merck](https://www.sigmaaldrich.com/static/logos/purple/merck.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it) Prodotti Carrello0 ITIT Prodotti ProdottiApplicazioniServiziRisorseSupporto [Login / Registrati](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in) [Ricerca di ordini](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/order-lookup) [Ordine rapido](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/quick-order) Carrello0 [Home](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it)[Applicazioni](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/applications)[Chimica analitica](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/applications/analytical-chemistry)[Tecniche di preparazione del campione](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/applications/analytical-chemistry/sample-preparation)Estrazione in fase solida (SPE) # Estrazione in fase solida (SPE) ![Il collettore sottovuoto Visiprep™ SPE è dotato di un sistema di valvole che consente un controllo preciso della portata e estrazioni più riproducibili.](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/analytical-chemistry/spe-vacuum-manifold.jpg "Il collettore sottovuoto Visiprep™ SPE è dotato di un sistema di valvole che consente un controllo preciso della portata e garantisce estrazioni più riproducibili.") L'estrazione in fase solida (SPE) è una tecnica studiata per la preparazione e la purificazione rapida e selettiva dei campioni prima dell'analisi cromatografica (ad esempio HPLC, GC, TLC). Nella SPE, uno o più analiti presenti in un campione liquido vengono isolati mediante estrazione, separazione e/o adsorbimento su una fase stazionaria solida.  * * * ## Prodotti correlati Slide 1 of 22 1 of 6 [![HybridSPE®-PLus 96-Well Plate volume 2 mL, pk of 1 ea](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/243/190/9c692696-64f8-4a78-a374-91ceb41a368f/640/9c692696-64f8-4a78-a374-91ceb41a368f.jpg) \ Supelco \ 575659-U \ HybridSPE®-PLus 96-Well Plate](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/supelco/575659u) Visualizzazione rapida [![Tubo Supelclean™ LC-Florisil® per SPE bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/137/251/76f8d4c9-a7d2-4958-b8ab-b18abf1edad9/640/76f8d4c9-a7d2-4958-b8ab-b18abf1edad9.jpg) \ Supelco \ 57057 \ Tubo Supelclean™ LC-Florisil® per SPE](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/supelco/57057) Visualizzazione rapida [![Colonnine Supelclean™ENVI™-Chrom P per SPE bed wt. 500 mg, suitable for PFAS testing, volume 6 mL, pk of 30](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/374/071/f8bb964b-cef5-406b-83f0-c9886a65f272/640/f8bb964b-cef5-406b-83f0-c9886a65f272.jpg) \ Supelco \ 57226 \ Colonnine Supelclean™ENVI™-Chrom P per SPE](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/supelco/57226) Visualizzazione rapida [![Supelclean™ ENVI-Carb/NH2 SPE Tube bed B 500 mg (Supelclean LC-NH2), bed A 500 mg (Supelclean ENVI-Carb), volume 6 mL, pkg of 300 ea](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/263/184/acbd0ac3-9978-42d2-8089-33ac2297ed79/640/acbd0ac3-9978-42d2-8089-33ac2297ed79.jpg) \ Supelco \ 54024-U \ Supelclean™ ENVI-Carb/NH2 SPE Tube](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/supelco/54024u) Visualizzazione rapida [![Supelclean™ ENVI-Carb/NH2 SPE Tube bed A 500 mg (Supelclean ENVI-Carb), bed B 500 mg (Supelclean LC-NH2), volume 6 mL, pk of 30](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/263/184/acbd0ac3-9978-42d2-8089-33ac2297ed79/640/acbd0ac3-9978-42d2-8089-33ac2297ed79.jpg) \ Supelco \ 54035-U \ Supelclean™ ENVI-Carb/NH2 SPE Tube](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/supelco/54035u) Visualizzazione rapida [![Provetta Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE bed wt. 250 mg, volume 3 mL, pk of 54](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/695/665/fecc4524-e45a-4cf1-969e-858e95023599/640/fecc4524-e45a-4cf1-969e-858e95023599.jpg) \ Supelco \ 57088 \ Provetta Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/supelco/57088) Visualizzazione rapida [![Provetta Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/695/665/fecc4524-e45a-4cf1-969e-858e95023599/640/fecc4524-e45a-4cf1-969e-858e95023599.jpg) \ Supelco \ 57094 \ Provetta Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/supelco/57094) Visualizzazione rapida [![Supelclean™ PSA SPE sfuso pkg of 100 g](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/284/010/d230a69a-e84e-4c09-b2cf-98f0ccb4f292/640/d230a69a-e84e-4c09-b2cf-98f0ccb4f292.jpg) \ Supelco \ 52738-U \ Supelclean™ PSA SPE sfuso](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/supelco/52738u) Visualizzazione rapida [![Confezione sfusa Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE pkg of 50 g](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/423/061/71a00652-a48d-452c-92eb-b671643fb72e/640/71a00652-a48d-452c-92eb-b671643fb72e.jpg) \ Supelco \ 57210-U \ Confezione sfusa Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/supelco/57210u) Visualizzazione rapida [![Tubo a doppio strato di carbonio reversible (Micro Colonna) for use with Dioxin Sample Preparation Kit, O.D. 6.35-10 mm](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/269/404/db5a71e3-d0e6-4944-8165-f4d3cc388dc3/640/db5a71e3-d0e6-4944-8165-f4d3cc388dc3.jpg) \ Supelco \ 28399-U \ Tubo a doppio strato di carbonio reversible (Micro Colonna)](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/supelco/28399u) Visualizzazione rapida [![Colonna in gel di silice multistrato per la ricerca della diossina for use with Dioxin Sample Preparation Kit, O.D. × L 6.35 mm × 35 cm](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/171/128/84c4d2f0-fa3f-453d-8556-9cd3c642e404/640/84c4d2f0-fa3f-453d-8556-9cd3c642e404.jpg) \ Supelco \ 28397-U \ Colonna in gel di silice multistrato per la ricerca della diossina](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/supelco/28397u) Visualizzazione rapida [![Collettore del vuoto Visiprep™ SPE DL (Disposable Liner), 12-port model](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/414/556/d25d106c-1db1-4abc-a61c-dc1b179906b8/640/d25d106c-1db1-4abc-a61c-dc1b179906b8.jpg) \ Supelco \ 57044 \ Collettore del vuoto Visiprep™ SPE](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/supelco/57044) Visualizzazione rapida [![Collettore del vuoto Visiprep™ SPE DL (Disposable Liner), 24-port model](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/122/180/f610b7a9-6287-4ef5-a5de-a36e6ba830f7/640/f610b7a9-6287-4ef5-a5de-a36e6ba830f7.jpg) \ Supelco \ 57265 \ Collettore del vuoto Visiprep™ SPE](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/supelco/57265) Visualizzazione rapida [![Supel™ Swift HLB SPE Tubes weight 30 mg (bed), volume 1 mL, pk of 108 ea](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/305/849/c3a84026-b0a9-4a7f-bf0b-c00a9d6263e7/640/c3a84026-b0a9-4a7f-bf0b-c00a9d6263e7.jpg) \ Supelco \ 57493-U \ Supel™ Swift HLB SPE Tubes](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/supelco/57493u) Visualizzazione rapida [![Supel™Genie C8 Online SPE Starter Kit for use with SupelGenie Online SPE Cartridges, holder and 1 cartridge](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/231/126/5ea27f37-e567-4cd8-b681-b21481f4166d/640/5ea27f37-e567-4cd8-b681-b21481f4166d.jpg) \ Supelco \ 55274-U \ Supel™Genie C8 Online SPE Starter Kit](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/supelco/55274u) Visualizzazione rapida [![Supel™ QuE PSA Tube, pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/120/022/56d74954-68d9-4cae-8eaf-3a625b92baf5/640/56d74954-68d9-4cae-8eaf-3a625b92baf5.jpg) \ Supelco \ 55228-U \ Supel™ QuE](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/supelco/55228u) Visualizzazione rapida [![Supel™ QuE Citrate Extraction Tube, pk of 50, suitable for EN 15662](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/189/760/6fbec243-ac32-4369-a2ff-4582f5f78fc7/640/6fbec243-ac32-4369-a2ff-4582f5f78fc7.jpg) \ Supelco \ 55227-U \ Supel™ QuE](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/supelco/55227u) Visualizzazione rapida [![HybridSPE® DPX Tip weight 30 mg (bed), Hamilton, tip volume 300 μL](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/120/769/871ba7c9-27ec-4693-af6b-2faa2e2d8509/640/871ba7c9-27ec-4693-af6b-2faa2e2d8509.jpg) \ Supelco \ 52977-U \ HybridSPE® DPX Tip](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/supelco/52977u) Visualizzazione rapida [![Discovery® DSC-Si SPE 96-well Plate bed wt. 50 mg/well, pk of 1](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/867/876/5a864244-994c-4ebe-ad42-4f6995da6d4a/640/5a864244-994c-4ebe-ad42-4f6995da6d4a.jpg) \ Supelco \ 575608-U \ Discovery® DSC-Si SPE 96-well Plate](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/supelco/575608u) Visualizzazione rapida [![Supelclean™ EZ-POP NP volume 12 mL, pkg of 20](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/688/715/32bd4fee-7dba-493a-a80f-735d96627e22/640/32bd4fee-7dba-493a-a80f-735d96627e22.jpg) \ Supelco \ 54341-U \ Supelclean™ EZ-POP NP](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/supelco/54341u) Visualizzazione rapida [![Supel™Genie HybridSPE® Online SPE Starter Kit for use with Supel™Genie Online SPE Cartridges, includes holder and 1 cartridge, 1 ea of (holder hardware and cartridge)](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/431/649/22f917af-20d9-4cec-91ed-55e326e80fc9/640/22f917af-20d9-4cec-91ed-55e326e80fc9.jpg) \ Supelco \ 55324-U \ Supel™Genie HybridSPE® Online SPE Starter Kit](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/supelco/55324u) Visualizzazione rapida [![HybridSPE® DPX Tip weight 50 mg (bed), Tecan, tip volume 1 mL](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/990/802/02cfd617-6a0d-437d-9313-0237400d84c3/640/02cfd617-6a0d-437d-9313-0237400d84c3.jpg) \ Supelco \ 52974-U \ HybridSPE® DPX Tip](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/supelco/52974u) Visualizzazione rapida * * * ## Categorie in primo piano [![Estrazione in fase solida (SPE) e QuEChERS](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/analytical-sample-preparation/spe-12-port-vacuum-manifold.jpg)](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/products/analytical-chemistry/analytical-sample-preparation/spe-and-quechers) [Estrazione in fase solida (SPE) e QuEChERS](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/products/analytical-chemistry/analytical-sample-preparation/spe-and-quechers) Scopri una vasta gamma di materiali per l'estrazione in fase solida (SPE) e la preparazione dei campioni con il metodo QuEChERS. Sono disponibili cartucce, provette, piastre e altro ancora. [Acquista i prodotti](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/products/analytical-chemistry/analytical-sample-preparation/spe-and-quechers) [![Vari prodotti per HPLC e UHPLC](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/analytical-chromatography/high-performance-liquid-chromatography-products.jpg)](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/hplc-columns) [Colonne HPLC](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/hplc-columns) Ottieni separazioni precise grazie alla nostra ampia gamma di colonne HPLC. Migliora la ritenzione, la risoluzione e la selettività. Ordina oggi stesso.   [Acquista i prodotti](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/hplc-columns) [![Colonne GC, accessori e adsorbenti](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/analytical-chromatography/crimp-top-vials.jpg)](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/gc-columns-accessories-and-adsorbents) [Colonne GC, accessori e adsorbenti](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/gc-columns-accessories-and-adsorbents) Ottieni prestazioni GC eccezionali grazie alle nostre colonne, ai nostri materiali di consumo e ai nostri accessori. Scopri la gamma di prodotti Supelco®. [Acquista i prodotti](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/gc-columns-accessories-and-adsorbents) * * * Panoramica Articoli e protocolli correlati Assistenza L'estrazione in fase solida (SPE) è una tecnica progettata per la preparazione e la purificazione rapida e selettiva dei campioni prima dell'analisi cromatografica (ad esempio HPLC, GC, TLC). Nella SPE, uno o più analiti presenti in un campione liquido vengono isolati mediante estrazione, separazione e/o adsorbimento su una fase stazionaria solida. La preparazione del campione mediante SPE trasforma la matrice originale del campione in un ambiente matriciale più semplice. Ciò rende il campione più adatto alla successiva cromatografia analitica, semplificando e migliorando spesso l’analisi qualitativa e quantitativa finale. La matrice del campione più semplice riduce inoltre il carico a cui è sottoposto il sistema analitico, prolungandone potenzialmente la durata. Una procedura SPE ottimale consente di: - Modificare le matrici dei campioni per renderle più compatibili con il metodo cromatografico di destinazione. - Concentrare gli analiti (arricchimento delle tracce) per una maggiore sensibilità. - Eliminare le interferenze che causano un elevato fondo, picchi fuorvianti e/o scarsa sensibilità durante l’analisi cromatografica. - Proteggere la colonna analitica dai contaminanti. - Automatizzare il processo di estrazione. ## Come funziona la SPE? Nella SPE, la fase stazionaria (un sorbente o una resina) lega l’analita o l’impurità attraverso interazioni forti ma reversibili per estrarre in modo affidabile e rapido l’analita di interesse da un campione complesso. La SPE è selettiva e versatile, poiché sono disponibili molti sorbenti e condizioni di eluizione diversi per analiti e matrici differenti. I sorbenti SPE più comuni includono: - A base di silice - Fase inversa (C18, C8, ciano, fenile) - Fase normale (silice, diolo, NH2) - A scambio ionico (SAX, WCX, SCX) - A base di carbonio - A base di polimeri (varie composizioni, diverse funzionalità) - Altri, ad esempio Florisil® (silicato di magnesio) o allumina - A letto misto: combinazioni di quasi tutti i tipi sopra citati in strati sequenziali ## Strategie per la SPE Nella "SPE Bind‒Elute", l’analita di interesse viene catturato dal sorbente mentre le interferenze della matrice attraversano la cartuccia. Nella "SPE con rimozione delle interferenze", le interferenze della matrice vengono catturate dal sorbente mentre gli analiti di interesse passano attraverso. Sia il metodo HybridSPE che quello [](https://www.sigmaaldrich.com)[QuEChERS](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/applications/analytical-chemistry/sample-preparation/quechers) SPE funzionano tramite la rimozione delle interferenze. Il metodo SPE ottimale dipende dalla struttura, dalla solubilità, dalla polarità e dalle proprietà lipofiliche (coefficienti di distribuzione) dell’analita. Sono disponibili guide alla [](https://www.sigmaaldrich.com)scelta per aiutare a selezionare la fase stazionaria e il solvente più adatti all’applicazione di interesse. ## Applicazioni comuni della SPE La SPE è frequentemente utilizzata nei settori farmaceutico, clinico e dei test diagnostici ad alta produttività, nonché in ambito forense, ambientale e alimentare/agrochimico per analisi relative a: - Composti farmaceutici e metaboliti nei fluidi biologici - Sostanze stupefacenti nei fluidi biologici - Inquinanti ambientali nell’acqua potabile e nelle acque reflue - Pesticidi, antibiotici o micotossine nelle matrici alimentari e agricole - Desalinizzazione di proteine e peptidi - Frazionamento dei lipidi - Vitamine idrosolubili e liposolubili [![Ricerca documenti](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/ecommerce/document-search.png)](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search) [Cerchi informazioni più specifiche?](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search) Visita la nostra sezione di ricerca documenti per trovare schede tecniche, certificati e documentazione tecnica. [Trova documenti](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search) ## Articoli correlati - [Determination of Formaldehyde and Acetaldehyde in Air Using DNPH Cartridges and Automated On-Line Desorption Followed by HPLC](https://www.sigmaaldrich.com/IT/en/technical-documents/protocol/environmental-testing-and-industrial-hygiene/air-testing/aldehydes-air-dnph) Carbonyl compounds react within the DNPH cartridge to form immobilized hydrazones, which can be subjected to automated desorption and HPLC analysis with UV detection. - [Effect of Container Materials on Milk Off-Flavors](https://www.sigmaaldrich.com/IT/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/gas-chromatography/container-materials) HS-SPME with Carboxen®/PDMS coated Nitinol fiber allows low MW analyte detection in light-exposed milk plastics. - [Pesticide Residue Analysis in Ginger Powder with QuEChERS](https://www.sigmaaldrich.com/IT/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/quechers/analysis-of-pesticide-residues-in-ginger-powder) 2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis. - [Analysis of Pesticide Residues in Pistachios Using QuEChERS Extraction and Cleanup with Supel™ QuE Z-Sep+](https://www.sigmaaldrich.com/IT/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/quechers/analysis-of-pesticide-residues-in-pistachios) Pistachios 45% fat complicates pesticide analysis. But Z-Sep+ sorbent cleanup after QuEChERS extraction can reduce background for reliable results. - [HybridSPE-Phospholipid Technology](https://www.sigmaaldrich.com/IT/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/small-molecule-hplc/hybridspe-precipitation-technology) This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed. - [Vedi tutto (41)](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search) ## Protocolli correlati - [Determinazione del bisfenolo A nelle acque potabili](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/technical-documents/protocol/environmental-testing-and-industrial-hygiene/drinking-water-testing/bisphenol-a-water) Preparazione completa del campione e procedura analitica sviluppate da Supelco per la determinazione del BPA nelle acque potabili. - [Determinazione del triclosano nelle acque ambientali](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/technical-documents/protocol/environmental-testing-and-industrial-hygiene/waste-water-and-process-water-testing/determination-triclosan-water) La presenza del triclosano negli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue è stata determinata mediante HPLC seguita da rivelazione UV e MS/MS. - [Empowering Biochemists to Analyze Glycoproteins with Exceptional Reproducibility](https://www.sigmaaldrich.com/IT/en/technical-documents/protocol/analytical-chemistry/large-molecule-hplc/bioshell-glycan-hplc-columns) Fast, high-resolution separations of procainamide labeled glycans - dextran ladder, human IgG and cetuximab - [Biological Testing for Amphetamine and Methamphetamine Abuse](https://www.sigmaaldrich.com/IT/en/technical-documents/protocol/analytical-chemistry/small-molecule-hplc/biological-testing-for-amphetamine-and-methamphetamine-abuse) In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine. - [Accurate Biological Testing for Amphetamine and Methamphetamine Abuse Using Chiral HPLC and MS Detection](https://www.sigmaaldrich.com/IT/en/technical-documents/protocol/analytical-chemistry/small-molecule-hplc/chiral-hplc-amphetamine-methamphetamine) Optimized sample prep and chiral chromatography methods for the LC/MS analysis of these drug enantiomers in urine - [Vedi tutto (34)](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search) ### Scopri altri articoli e protocolli Inserisci le parole chiave Cerca ## Come possiamo aiutarti In caso di domande, invia una [richiesta](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/support/customer-support) [di assistenza clienti](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/support/customer-support) oppure contatta il nostro team di assistenza clienti: Invia un'e-mail [a custserv@sial.com](mailto:custserv@sial.com) oppure chiama il numero +1 (800) 244-1173 ## Assistenza aggiuntiva - [Ricerca cromatogramma](https://www.sigmaaldrich.com/chromatogram-search) Utilizza la funzione "Ricerca cromatogramma" per identificare i composti sconosciuti presenti nel campione. - [Calcolatrici e app](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/support/calculators-and-apps) Web Toolbox - strumenti e risorse di ricerca scientifica per la chimica analitica, le scienze della vita, la sintesi chimica e la scienza dei materiali. - [Richiesta di assistenza clienti](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/support/customer-support) Assistenza clienti inclusa assistenza per ordini, prodotti, account e problemi tecnici del sito web. - [Domande frequenti](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/) Consulta la nostra sezione "Domande frequenti" per trovare le risposte alle domande più ricorrenti sui nostri prodotti e servizi. * * * __Articoli in primo piano__ [Determination of Formaldehyde and Acetaldehyde in Air Using DNPH Cartridges and Automated On-Line Desorption Followed by HPLC](https://www.sigmaaldrich.com/IT/en/technical-documents/protocol/environmental-testing-and-industrial-hygiene/air-testing/aldehydes-air-dnph) Carbonyl compounds react within the DNPH cartridge to form immobilized hydrazones, which can be subjected to automated desorption and HPLC analysis with UV detection. [Effect of Container Materials on Milk Off-Flavors](https://www.sigmaaldrich.com/IT/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/gas-chromatography/container-materials) HS-SPME with Carboxen®/PDMS coated Nitinol fiber allows low MW analyte detection in light-exposed milk plastics. [Pesticide Residue Analysis in Ginger Powder with QuEChERS](https://www.sigmaaldrich.com/IT/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/quechers/analysis-of-pesticide-residues-in-ginger-powder) 2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis. [HybridSPE-Phospholipid Technology](https://www.sigmaaldrich.com/IT/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/small-molecule-hplc/hybridspe-precipitation-technology) This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed. Top __Autenticati per continuare__ Per continuare a leggere, autenticati o crea un account. Autenticati__Non hai un Account?__Registrazione Per comodità dei nostri clienti, questa pagina è stata tradotta da un sistema di traduzione automatica. Abbiamo fatto il possibile per fornire una traduzione automatica accurata, ma non possiamo garantire che essa sia perfetta. Se il contenuto della traduzione automatica non vi soddisfa, consultate la versione inglese. Supporto[Assistenza clienti](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/support/customer-support)[Contatto](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Schede di sicurezza (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/documents-search?tab=sds)[Certificati (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/documents-search?tab=coa)[Qualità e normative](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/quality-and-regulatory-management)[Calcolatori e applicazioni](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/support/calculators-and-apps)[Webinar](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/collections/webinars) Ordini[Ricerca ordini](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/order-lookup)[Ordine rapido](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/quick-order)[Prodotti personalizzati](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/services/custom-products)[Soluzioni per il commercio elettronico](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions) Azienda[Chi siamo](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/about-us)[Responsabilità](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/ssbi)[Eventi](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/collections/events)[Comunicati stampa](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/collections/press)[Programmi](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/partnership-programs)[Carriera](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Uffici](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/collections/offices) Media sociali [![LinkedIn icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/linkedin.svg)](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science) [![X icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/x-icon.svg)](https://x.com/Merck_lifesci) [![Facebook Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/facebook.svg)](https://www.facebook.com/Merck.lifescience) [![Instagram Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/instagram.svg)](https://www.instagram.com/mercklifescience/) [![YouTube Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/youtube.svg)](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured) Merck __Ricerca. Sviluppo. Produzione.__ Siamo un fornitore leader del settore Life Science globale con soluzioni e servizi per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di biotecnologie e lo sviluppo e la produzione di terapie farmaceutiche. [![Vibrant M string](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/vibrant-m-string-1-rrvcrp.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it) [Soluzioni Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/sigma-aldrich)[Soluzioni BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/bioreliance)[Soluzioni Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/millipore)[Soluzioni SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/safc)[Soluzioni Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/milliq)[Soluzioni Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/supelco) __© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Germania e/o le sue affiliate. Tutti i diritti riservati, compreso il Text and Data Mining per l'addestramento dell'IA e tecnologie simili.__ La riproduzione di qualsiasi materiale del sito è severamente vietata senza autorizzazione. [Termini di utilizzo del sito](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/legal/site-use-terms)|[Informativa sulla privacy](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/legal/privacy-statement)|[Condizioni generali di vendita](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Consenso al copyright](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/legal/copyright-consent)|[Mappa del sito](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/site-map)