Coltura di cellule staminali
Le cellule staminali hanno la capacità unica di auto-rinnovarsi o differenziarsi in vari tipi di cellule in risposta a segnali appropriati. Queste proprietà conferiscono alle cellule staminali capacità uniche di riparazione, sostituzione e rigenerazione dei tessuti, rendendole strumenti di ricerca preziosi per la medicina rigenerativa e le terapie con cellule staminali.
Categorie in evidenza
Scopri la nostra collezione di cellule primarie umane convalidate da PromoCell®, cellule primarie del sangue e immunitarie da BioIVT e altro ancora.
Ricco di fattori che favoriscono la crescita, il siero fetale bovino (FBS) o il siero fetale di vitello (FCS) è un integratore ideale per la coltura di cellule di mammiferi.
Filtrazione sterile senza soluzione di continuità: Scegliete noi per l'affidabilità dei dispositivi Stericap® & Steripak®, che garantiscono soluzioni sterili e di qualità da mL a 20 L.
Stericup® Quick Release di nuova generazione: il design aggiornato migliora l'usabilità, semplifica la filtrazione e protegge le colture cellulari con membrane Millipore®.
Tipi e caratteristiche delle cellule staminali
- Le cellule staminali hanno capacità di autorinnovamento illimitate<
- Le cellule staminali sono cellule non differenziate con funzioni non specializzate
- Le cellule staminali possono differenziarsi in tipi cellulari specifici nelle giuste condizioni. Le cellule staminali sono ampiamente caratterizzate in cellule staminali multipotenti o pluripotenti.
Le cellule staminali multipotenti comprendono le cellule staminali adulte in grado di auto-rinnovarsi o di differenziarsi in tipi di cellule specializzate, specifiche di un tessuto. Ne sono un esempio le cellule staminali ematopoietiche (HSC) che si differenziano in varie cellule del sangue; le cellule staminali mesenchimali (MSC) che si differenziano in osteoblasti, miociti, condrociti e adipociti; e le cellule staminali neurali (NSC) che si differenziano in neuroni, astrociti e oligodendrociti.
Le cellule staminali pluripotenti possono differenziarsi in qualsiasi linea cellulare. Sono classificate in base al tessuto di origine in cellule staminali embrionali (ESC), cellule staminali perinatali e cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC). Le CSE derivano da embrioni e possono dividersi indefinitamente in una coltura di cellule staminali in vivo. Le cellule staminali perinatali derivano dal sangue o dal tessuto ombelicale o placentare e sono le cellule staminali pluripotenti più utilizzate. Il prelievo del sangue del cordone ombelicale alla nascita è sempre più accettato come opzione per il trattamento di disturbi complicati in età avanzata. Le iPSC sono cellule adulte che vengono riprogrammate, o indotte a comportarsi come le CSE. Il vantaggio significativo dell'uso delle iPSC per applicazioni mediche è la riduzione della possibilità di rigetto del trapianto, poiché le cellule derivano dai tessuti del paziente stesso.
Applicazioni della ricerca sulle cellule staminali
Le cellule staminali occupano un'area attiva e in crescita della scienza di base e della ricerca clinica grazie alla loro capacità di auto-rinnovarsi e differenziarsi in tipi di cellule mature. Le attuali applicazioni cliniche delle cellule staminali includono trattamenti per malattie neurologiche e cardiovascolari, disturbi autoimmuni, cancro, guarigione delle ferite, modellazione di malattie e screening di farmaci. Le tecnologie di editing genico recentemente scoperte, come la CRISPR, possono far progredire la ricerca sulle cellule staminali e offrire un'enorme promessa nel trattamento di disturbi difficili.
Fondamenti di coltura delle cellule staminali
Le cellule staminali richiedono mezzi di coltura specializzati e di alta qualità e tecniche di coltura esperte per la propagazione in laboratorio. Condizioni di coltura delle cellule staminali non ottimali possono facilmente portare a una differenziazione indesiderata delle cellule staminali o alla senescenza cellulare. La differenziazione delle cellule staminali è innescata da vari fattori in vivo, alcuni dei quali possono essere replicati in colture di cellule staminali in vitro. Alcune linee di cellule staminali sono immortali e possono essere coltivate all'infinito, quindi è fondamentale selezionare il tipo di cellula staminale giusto per la propria applicazione di ricerca.
I recenti progressi nel campo delle cellule staminali sono dovuti all'avvento della tecnologia di editing del genoma CRISPR e delle tecniche di coltura cellulare 3D. Protocolli avanzati, come quelli che generano organoidi da iPSC, hanno fornito agli scienziati modelli di "malattia nel piatto" più predittivi in vitro.
Visita la nostra ricerca di documenti per schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Articoli correlati
- FAQs and information about IPS Cells or induced pluripotent stem cells (iPSCs). Including what are IPS cells, learning stem cell basics, reprogramming methods, and iPS cell culture techniques.
- Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) serve as a feeder layer for both mouse and human embryonic stem cells (ES cells) and induced pluripotent stem cells (iPSCs).
- We offer answers to frequently asked questions and a large collection of cell culture media, supplements, and bioactive small molecules used to control the cell fate of human iPSCs.
- Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
- 3D cell culture enhances pluripotent stem cell models of embryo development, providing insights into differentiation.
- Vedi tutti (30)
Protocolli correlati
- Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
- Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
- Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
- Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
- Hematopoietic stem cell culture protocols for isolation, expansion, and differentiation of CD34+ cells including CFU assays.
- Vedi tutti (16)
Trova altri articoli e protocolli
Come possiamo aiutarvi
In caso di domande, inviate una richiesta di assistenza clienti
o rivolgetevi al nostro servizio clienti:
Email [email protected]
o chiama +1 (800) 244-1173
Supporto aggiuntivo