[Passa al contenuto](https://www.sigmaaldrich.com#main-content) [![Merck](https://www.sigmaaldrich.com/static/logos/purple/merck.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it) Prodotti Carrello0 ITIT Prodotti ProdottiApplicazioniServiziRisorseSupporto [Login / Registrati](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in) [Ricerca di ordini](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/order-lookup) [Ordine rapido](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/quick-order) Carrello0 [Home](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it)[Applicazioni](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/applications)[Scienza e ingegneria dei materiali](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/applications/materials-science-and-engineering)Microscopia elettronica # Microscopia elettronica ![Nanomateriali al microscopio elettronico - Immagine della microscopia elettronica a trasmissione ad alta risoluzione (HRTEM) e diffrazione elettronica da area selezionata (SAED) di nanoparticelle di Fe3O4 di forma tetraedrica.](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/materials-science-and-engineering-/nanomaterials-under-electron-microscope.jpg "Immagine di nanoparticelle di Fe3O4 di forma tetraedrica ottenuta mediante microscopia elettronica a trasmissione ad alta risoluzione (HRTEM) e diffrazione elettronica da area selezionata (SAED).") La microscopia elettronica è una tecnica utilizzata per ottenere immagini a risoluzione ultraelevata dei singoli atomi dei materiali e delle strutture interne delle cellule. Le immagini a livello atomico o di microstrutture e mesostrutture che ne risultano possono essere utilizzate per studiare le proprietà e il comportamento dei campioni di interesse. Questa tecnica trova impiego in scienza dei materiali, nella ricerca biomedica, nel controllo qualità e nell’analisi dei guasti. L’utilizzo degli elettroni come sorgente di radiazione per l’imaging consente una miglior risoluzione spaziale (sulla scala delle decine di picometri) rispetto a quella ottenuta con i fotoni in microscopia ottica (~200 nanometri). Oltre alla topografia di superficie, con la microscopia elettronica si possono acquisire informazioni sulla struttura cristallina, sulla composizione chimica e sulle proprietà elettriche. La microscopia elettronica può essere divisa in due categorie principali: la microscopia elettronica a scansione (SEM) e la microscopia elettronica a trasmissione (TEM).   * * * ## Prodotti correlati Slide 1 of 20 1 of 5 [![Carbon Film Supported Copper Grid Standard Thickness, size 200 mesh, box of 50](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/215/420/cab54de0-7750-46e1-9cb1-48904540191b/640/cab54de0-7750-46e1-9cb1-48904540191b.jpg) \ Sigma-Aldrich \ TEM-CF200CU50 \ Carbon Film Supported Copper Grid](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/aldrich/temcf200cu50) Visualizzazione rapida [![Carbon Film Supported Copper Tomography Grid R14C2 pack of 25 ×](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/255/909/8acfe590-aee8-4673-8889-aab83c1f64b2/640/8acfe590-aee8-4673-8889-aab83c1f64b2.jpg) \ Sigma-Aldrich \ TEM-7435703 \ Carbon Film Supported Copper Tomography Grid R14C2](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/aldrich/tem7435703) Visualizzazione rapida [![Copper Tomography Grid R14C2 pack of 50 ×](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/271/878/4fcdc400-aea3-4759-bbd2-52a2a46c58f7/640/4fcdc400-aea3-4759-bbd2-52a2a46c58f7.jpg) \ Sigma-Aldrich \ TEM-74357 \ Copper Tomography Grid R14C2](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/aldrich/tem74357) Visualizzazione rapida [![Formvar/Carbon Supported Copper Grids size 400 mesh, box of 25](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/107/548/de48fe28-a398-4569-925b-e9c3006c1fe7/640/de48fe28-a398-4569-925b-e9c3006c1fe7.jpg) \ Sigma-Aldrich \ TEM-FCF400CU \ Formvar/Carbon Supported Copper Grids](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/aldrich/temfcf400cu) Visualizzazione rapida [![Formvar/Carbon Supported Gold Grids size 300 mesh, box of 25 ×](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/107/548/de48fe28-a398-4569-925b-e9c3006c1fe7/640/de48fe28-a398-4569-925b-e9c3006c1fe7.jpg) \ Sigma-Aldrich \ TEM-FCF300AU \ Formvar/Carbon Supported Gold Grids](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/aldrich/temfcf300au) Visualizzazione rapida [![Formvar/Carbon Supported Nickel Grids size 100 mesh, box of 25 ×](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/107/548/de48fe28-a398-4569-925b-e9c3006c1fe7/640/de48fe28-a398-4569-925b-e9c3006c1fe7.jpg) \ Sigma-Aldrich \ TEM-FCF100NI \ Formvar/Carbon Supported Nickel Grids](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/aldrich/temfcf100ni) Visualizzazione rapida [![Holey Carbon/Continuous Ultrathin carbon film Supported Copper Grids size 300 mesh, box of 25 ×](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/403/818/aba6f85f-cdc1-4764-9694-c38480a32e15/640/aba6f85f-cdc1-4764-9694-c38480a32e15.jpg) \ Sigma-Aldrich \ TEM-HC300CUCC \ Holey Carbon/Continuous Ultrathin carbon film Supported Copper Grids](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/aldrich/temhc300cucc) Visualizzazione rapida [![Holey Carbon Supported Copper Grids size 300 mesh, size 100 nm , Hole, box of 25](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/403/818/aba6f85f-cdc1-4764-9694-c38480a32e15/640/aba6f85f-cdc1-4764-9694-c38480a32e15.jpg) \ Sigma-Aldrich \ TEM-HC300CU100 \ Holey Carbon Supported Copper Grids](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/aldrich/temhc300cu100) Visualizzazione rapida [![Lacey Carbon Supported Copper Grids size 200 mesh, size 100 nm , hole size, box of 25 ×](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/876/177/4acb5d1f-345a-48aa-aedb-c0aff35e2a09/640/4acb5d1f-345a-48aa-aedb-c0aff35e2a09.jpg) \ Sigma-Aldrich \ TEM-LC200CU100 \ Lacey Carbon Supported Copper Grids](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/aldrich/temlc200cu100) Visualizzazione rapida [![Lacey Carbon Supported Copper Grids size 400 mesh, size 150 nm , hole size, box of 25 ×](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/876/177/4acb5d1f-345a-48aa-aedb-c0aff35e2a09/640/4acb5d1f-345a-48aa-aedb-c0aff35e2a09.jpg) \ Sigma-Aldrich \ TEM-LC400CU150 \ Lacey Carbon Supported Copper Grids](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/aldrich/temlc400cu150) Visualizzazione rapida [![Lacey Carbon Supported Copper Tomography Grid R14C2 pack of 25 ×](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/255/909/8acfe590-aee8-4673-8889-aab83c1f64b2/640/8acfe590-aee8-4673-8889-aab83c1f64b2.jpg) \ Sigma-Aldrich \ TEM-7435701 \ Lacey Carbon Supported Copper Tomography Grid R14C2](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/aldrich/tem7435701) Visualizzazione rapida [![Lacey Carbon Supported Gold Grids size 300 mesh, size 50 nm , hole size, box of 5 ×](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/876/177/4acb5d1f-345a-48aa-aedb-c0aff35e2a09/640/4acb5d1f-345a-48aa-aedb-c0aff35e2a09.jpg) \ Sigma-Aldrich \ TEM-LC300AU \ Lacey Carbon Supported Gold Grids](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/aldrich/temlc300au) Visualizzazione rapida [![Lacey Carbon Supported Nickel Grids size 200 mesh, size 50 nm , hole size, box of 5 ×](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/876/177/4acb5d1f-345a-48aa-aedb-c0aff35e2a09/640/4acb5d1f-345a-48aa-aedb-c0aff35e2a09.jpg) \ Sigma-Aldrich \ TEM-LC200NI \ Lacey Carbon Supported Nickel Grids](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/aldrich/temlc200ni) Visualizzazione rapida [![OMNI Probe Copper 3-Post Lift-Out Grid pack of 100 (per vial)](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/122/696/4716d8c2-b7e4-4e89-a6fa-a4e88cb91e64/640/4716d8c2-b7e4-4e89-a6fa-a4e88cb91e64.jpg) \ Sigma-Aldrich \ TEM-7596407 \ OMNI Probe Copper 3-Post Lift-Out Grid](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/aldrich/tem7596407) Visualizzazione rapida [![OMNI Probe Copper 4-Post Lift-Out Grid pack of 100 (per vial)](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/342/683/59265a4f-7afd-40c4-b1c0-d5c517c16d06/640/59265a4f-7afd-40c4-b1c0-d5c517c16d06.jpg) \ Sigma-Aldrich \ TEM-7596410 \ OMNI Probe Copper 4-Post Lift-Out Grid](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/aldrich/tem7596410) Visualizzazione rapida [![OMNI Probe Molybdenum 4-Post Lift-Out Grid pack of 25 (per vial)](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/234/022/4f18564b-fe04-41b8-bfb2-9e1ad17d0970/640/4f18564b-fe04-41b8-bfb2-9e1ad17d0970.jpg) \ Sigma-Aldrich \ TEM-7596406 \ OMNI Probe Molybdenum 4-Post Lift-Out Grid](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/aldrich/tem7596406) Visualizzazione rapida [![Glutaraldeide Grade I, 25% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/194/500/db30dba8-9c07-4485-a2b8-113363fde2e9/640/db30dba8-9c07-4485-a2b8-113363fde2e9.png) \ Sigma-Aldrich \ G5882 \ Glutaraldeide](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/sial/g5882) Visualizzazione rapida [![Glutaraldeide Grade II, 25% in H2O](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/194/500/db30dba8-9c07-4485-a2b8-113363fde2e9/640/db30dba8-9c07-4485-a2b8-113363fde2e9.png) \ Sigma-Aldrich \ G6257 \ Glutaraldeide](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/sial/g6257) Visualizzazione rapida [![(2-Nonen-1-yl)succinic anhydride suitable for electron microscopy](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/759/870/04ae2b3f-4d57-4898-8f39-3da83b915baa/640/04ae2b3f-4d57-4898-8f39-3da83b915baa.png) \ Sigma-Aldrich \ 74378 \ (2-Nonen-1-yl)succinic anhydride](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/sigma/74378) Visualizzazione rapida [![Grids for transmission electron microscopy grid size 300 mesh × 83 μm pitch, copper](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/101/137/84241c46-2b3d-464f-ab05-c1d0fd3e2c3c/640/84241c46-2b3d-464f-ab05-c1d0fd3e2c3c.jpg) \ G4901 \ Grids for transmission electron microscopy](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/sigma/g4901) Visualizzazione rapida * * * ## Categorie in evidenza [![L'immagine mostra alcuni flaconi e contenitori di prodotti farmaceutici all'interno di una cornice blu e verde acqua, che rappresenta una batteria. Gli articoli includono diversi flaconi con tappi rossi, un contenitore di liquido marrone e bottiglie blu più piccole.](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/energy-materials/battery-products.jpg)](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/products/materials-science/energy-materials/battery-materials) [Materiali per batterie](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/products/materials-science/energy-materials/battery-materials) I nostri materiali per batterie assicurano risultati riproducibili, supportando le necessità della ricerca dai volumi di laboratorio alla produzione su scala commerciale con prestazioni affidabili. [Per acquistare](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/products/materials-science/energy-materials/battery-materials) [![Diversi prodotti per HPLC e UHPLC](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/electronic-materials/carbon-nanotube.jpg)](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/products/materials-science/electronic-materials/carbon-nanomaterials) [Nanomateriali di carbonio](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/products/materials-science/electronic-materials/carbon-nanomaterials) Scoprite il nostro diversificato assortimento di nanomateriali di carbonio: fullereni, nanotubi, grafene, punti quantici, nanodiamanti. Ideali per studi nel campo dell'energia da combustibili, dell'elettronica e della farmaceutica. [Per acquistare](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/products/materials-science/electronic-materials/carbon-nanomaterials) [![Su uno sfondo scuro, sei fiale di vetro con liquidi dai colori vivaci: blu, verde, giallo e rosso.](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/energy-materials/photoluminescence.jpg)](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/products/materials-science/energy-materials/quantum-dots) [Punti quantici](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/products/materials-science/energy-materials/quantum-dots) Accendete la vostra ricerca con il nostro portfolio completo di punti quantici “core-type”, “core-shell” e in lega, differenti per composizione, dimensioni e funzionalizzazione e disponibili anche in kit. [Per acquistare](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/products/materials-science/energy-materials/quantum-dots) [![Rappresentazione 3D di una struttura sferica composta da elementi circolari interconnessi, che si staglia su uno sfondo colorato e vorticoso di scie di luce blu, viola e rosa.](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/electronic-materials/gold-nanoparticle.jpg)](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/products/materials-science/electronic-materials/inorganic-and-metallic-nanomaterials) [Nanomateriali inorganici e metallici](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/products/materials-science/electronic-materials/inorganic-and-metallic-nanomaterials) Offriamo un esauriente assortimento di nanomateriali inorganici e metallici, nanoparticelle funzionalizzate e kit di nanomateriali per ogni necessità della ricerca [Per acquistare](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/products/materials-science/electronic-materials/inorganic-and-metallic-nanomaterials) * * * Panoramica Articoli e protocolli correlati Assistenza La microscopia elettronica a scansione (SEM) utilizza un fascio di elettroni a potenza relativamente bassa per ottenere le immagini e interagire con il campione. I rilevatori a elettroni identificano gli elettroni secondari sulla superficie e gli elettroni retrodiffusi nelle regioni più interne. Gli elettroni secondari sono generati dalle interazioni anelastiche tra il fascio di elettroni e gli atomi del campione. Gli elettroni retrodiffusi vengono generati dopo l’interazione elastica tra il fascio di elettroni e il campione. La SEM richiede poca o nessuna preparazione del campione, inoltre è molto più veloce e meno limitata rispetto ad altri tipi di microscopia elettronica. I campioni di grandi dimensioni (~200 millimetri) possono essere esaminati direttamente dopo essere stati installati su un supporto detto “stub”. La SEM utilizza comunemente la spettroscopia a raggi X a dispersione di energia (EDS o EDX) per mappare la distribuzione dei diversi elementi chimici all’interno del campione. La corrente indotta dal fascio di elettroni (EBIC) e la catodoluminescenza (CL) sono altri metodi che permettono di analizzare le immagini di alta qualità e le proprietà optoelettroniche dei campioni. La microscopia elettronica a trasmissione (TEM) utilizza un fascio di elettroni a elevata energia per far passare gli elettroni attraverso un campione e creare un’immagine 2D alla massima risoluzione possibile. I nanomateriali possono essere analizzati con la TEM per ottenere informazioni sulla loro struttura e sulla loro composizione a livello atomico. La scelta del giusto supporto per il campione (griglia di supporto TEM) per diversi tipi di nanomateriali è essenziale per ottenere informazioni molto dettagliate. Se i campioni hanno uno spessore eccessivo, devono essere prima assottigliati quanto basta a consentire il passaggio degli elettroni, idealmente a 100 nanometri o meno. I campioni per la TEM vengono quindi montati su un’apposita griglia e studiati in condizioni di vuoto ultraelevato con un fascio di elettroni intenso e focalizzato. La TEM utilizza la diffrazione in area selezionata (SAD) di elettroni che attraversano il campione per fornire informazioni cristallografiche sul materiale del campione. La spettroscopia a perdita di energia elettronica (EELS) e la spettroscopia a raggi X a dispersione di energia (EDX) sono metodi di analisi che permettono di rilevare la composizione atomica, i legami chimici, le proprietà elettroniche e lo spessore locale del materiale.  La microscopia elettronica a scansione in trasmissione (STEM) dirige un fascio convergente di elettroni (con dimensioni tipiche della regione di interesse comprese tra 0,05 e 0,2 nm) sul campione per eseguire simultaneamente l’acquisizione delle immagini e la mappatura spettroscopica, consentendo una correlazione diretta tra le informazioni spaziali e i dati spettroscopici. [![Ricerca di documentazione](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/ecommerce/document-search.png)](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search) [Cercate informazioni più specifiche?](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search) Fate una ricerca tra i numerosi documenti disponibili: schede tecniche, certificati e documentazione tecnica. [Per leggere i documenti](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search) ## Articoli tecnici correlati - [Atomic Layer Deposition of Nanomaterials for Li-Ion Batteries, Fuel Cells, and Solar Cells](https://www.sigmaaldrich.com/IT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells/atomic-layer-deposition-of-nanomaterials-for-li-ion-batteries-fu) Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable. - [Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications](https://www.sigmaaldrich.com/IT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells/nanomaterials-for0) Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications - [Nano Olivine-based Cathode Materials for Li-ion Batteries](https://www.sigmaaldrich.com/IT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells/nanostructured-olivine-based-cathode-materials) Researchers urged to develop renewable energy sources like wind and solar to mitigate fossil fuel's environmental impact. - [Scaling Up High-Energy Cathode Materials for Electric Vehicles](https://www.sigmaaldrich.com/IT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells/scaling-up-high-energy-cathode-materials) The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan. - [Fluorescent Nanodiamond Particles: Properties and Applications](https://www.sigmaaldrich.com/IT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/biosensors-and-imaging/fluorescent-nanodiamond-particles) Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles. - [Visualizza tutto (29)](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search) ## Protocolli correlati - [Single-walled Carbon Nanotubes: Exfoliation and Debundling Procedure](https://www.sigmaaldrich.com/IT/en/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/microelectronics-and-nanoelectronics/single-walled-carbon-nanotubes-exfoliation-debundling-procedure) Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures. - [Visualizza tutto (1)](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search) ### Per consultare altri articoli e protocolli Digita le parole chiave Cerca ## Come possiamo aiutarvi Per qualunque domanda, non esitate a [inviare una richiesta di assistenza](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/support/customer-support) o a chiamare il nostro Servizio Clienti: Email [custserv@sial.com](mailto:custserv@sial.com) Telefono +1 (800) 244-1173 ## Altre risorse - [Chromatogram Search](https://www.sigmaaldrich.com/chromatogram-search) Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample. - [Calcolatrici e app](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/support/calculators-and-apps) Web Toolbox - strumenti e risorse di ricerca scientifica per la chimica analitica, le scienze della vita, la sintesi chimica e la scienza dei materiali. - [Customer Support Request](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/support/customer-support) Assistenza clienti inclusa assistenza per ordini, prodotti, account e problemi tecnici del sito web. - [FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/) Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services. * * * __Articoli in evidenza__ [Fluorescent Nanodiamond Particles: Properties and Applications](https://www.sigmaaldrich.com/IT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/biosensors-and-imaging/fluorescent-nanodiamond-particles) Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles. [Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications](https://www.sigmaaldrich.com/IT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells/nanomaterials-for0) Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications [Nano Olivine-based Cathode Materials for Li-ion Batteries](https://www.sigmaaldrich.com/IT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells/nanostructured-olivine-based-cathode-materials) Researchers urged to develop renewable energy sources like wind and solar to mitigate fossil fuel's environmental impact. [Scaling Up High-Energy Cathode Materials for Electric Vehicles](https://www.sigmaaldrich.com/IT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells/scaling-up-high-energy-cathode-materials) The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan. Top __Autenticati per continuare__ Per continuare a leggere, autenticati o crea un account. Autenticati__Non hai un Account?__Registrazione Supporto[Assistenza clienti](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/support/customer-support)[Contatto](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Schede di sicurezza (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/documents-search?tab=sds)[Certificati (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/documents-search?tab=coa)[Qualità e normative](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/quality-and-regulatory-management)[Calcolatori e applicazioni](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/support/calculators-and-apps)[Webinar](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/collections/webinars) Ordini[Ricerca ordini](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/order-lookup)[Ordine rapido](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/quick-order)[Prodotti personalizzati](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/services/custom-products)[Soluzioni per il commercio elettronico](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions) Azienda[Chi siamo](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/about-us)[Responsabilità](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/ssbi)[Eventi](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/collections/events)[Comunicati stampa](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/collections/press)[Programmi](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/partnership-programs)[Carriera](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Uffici](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/collections/offices) Media sociali [![LinkedIn icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/linkedin.svg)](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science) [![X icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/x-icon.svg)](https://x.com/Merck_lifesci) [![Facebook Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/facebook.svg)](https://www.facebook.com/Merck.lifescience) [![Instagram Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/instagram.svg)](https://www.instagram.com/mercklifescience/) [![YouTube Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/youtube.svg)](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured) Merck __Ricerca. Sviluppo. Produzione.__ Siamo un fornitore leader del settore Life Science globale con soluzioni e servizi per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di biotecnologie e lo sviluppo e la produzione di terapie farmaceutiche. [![Vibrant M string](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/vibrant-m-string-1-rrvcrp.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it) [Soluzioni Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/sigma-aldrich)[Soluzioni BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/bioreliance)[Soluzioni Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/millipore)[Soluzioni SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/safc)[Soluzioni Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/milliq)[Soluzioni Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/supelco) __© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Germania e/o le sue affiliate. Tutti i diritti riservati, compreso il Text and Data Mining per l'addestramento dell'IA e tecnologie simili.__ La riproduzione di qualsiasi materiale del sito è severamente vietata senza autorizzazione. [Termini di utilizzo del sito](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/legal/site-use-terms)|[Informativa sulla privacy](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/legal/privacy-statement)|[Condizioni generali di vendita](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Consenso al copyright](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/life-science/legal/copyright-consent)|[Mappa del sito](https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/site-map)