Biologia cellulare e dello sviluppo
Affondando le sue radici nella fisiologia e nella biochimica, la biologia cellulare e dello sviluppo studia le dinamiche intracellulari ed extracellulari attraverso un approccio multidisciplinare. In base all’area d’interesse, la ricerca si occupa di trasduzione dei segnali, adesione, migrazione, morte e sopravvivenza cellulare, regolazione epigenetica, crescita e divisione cellulare, traffico di membrana.
Fate una ricerca tra i numerosi documenti disponibili: schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Articoli correlati
- Improper solubilization can potentially result in loss of the peptide/protein and result in failure of the experiment.
- To prevent or minimize peptide degradation we recommend storing the peptide in lyophilized form at –20 °C or –80 °C. Once in solution, the peptide/protein should be stored frozen in individual aliquots to avoid freeze-thaw cycles. Also, prolonged exposure to pH>8 should be avoided, and solutions should be chilled. Finally, prolonged exposure of lyophilized peptides and solutions (especially at high pH) to atmospheric oxygen should be minimized.
- Handling and Storage Guidelines for Peptides and Proteins
- n proliferating cells, the cell cycle consists of four phases. Gap 1 (G1) is the interval between mitosis and DNA replication that is characterized by cell growth. Replication of DNA occurs during the synthesis (S) phase, which is followed by a second gap phase (G2) during which growth and preparation for cell division occurs. Together, these three stages comprise the interphase phase of the cell cycle. Interphase is followed by the mitotic (M) phase.
- L'acqua ultrapura Milli-Q® è risultata priva di BPA e adatta per la ricerca embriologica, riducendo al minimo l'interferenza degli interferenti endocrini.
- Visualizza tutto (23)
Per consultare altri articoli e protocolli
Come possiamo aiutarvi
Per qualunque domanda, non esitate a inviare una richiesta di assistenza
o a chiamare il nostro Servizio Clienti:
Email [email protected]