Merck
HomeApplicazioniDepurazione dell'acquaAcqua per la biologia cellulare e molecolare
Acqua per la biologia cellulare e molecolare
Illustrazione di una doppia elica di DNA con il contorno evidenziato in rosso e la scala incrociata in blu, appoggiata su un documento di sequenziamento che mostra le basi nucleotidiche rappresentate dalle lettere "ATCG".
La purezza dell'acqua è fondamentale nella biologia cellulare e nelle tecniche molecolari, poiché i contaminanti possono influenzare in modo significativo i risultati sperimentali e la riproducibilità. Nella coltura cellulare, le impurità possono disturbare la crescita e la funzione delle cellule. Nella ricerca sulle proteine, la qualità dell'acqua può influire sulla struttura delle proteine e sull'attività enzimatica. Le impurità dell'acqua possono anche influire sulla qualità dell'analisi o della purificazione delle proteine. Le nucleasi sono spesso presenti nell'acqua e possono degradare i campioni di DNA o RNA e portare a falsi risultati nella PCR e in altre tecniche di ricerca genomica. 
Comprendere l'impatto di specifici contaminanti dell'acqua su queste tecniche sensibili è fondamentale per garantire l'affidabilità e la coerenza degli esperimenti. Di seguito troverete prodotti e informazioni per aiutarvi a scegliere la qualità dell'acqua ottimale per le vostre applicazioni biologiche sensibili.
Categorie in evidenza
Sistema di purificazione dell'acqua ultrapura e pura Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 - Sistema di purificazione dell'acqua da laboratorio di tipo 1 e 2 con unità di produzione e serbatoio e distributori di acqua pura e ultrapura.
Sistemi di purificazione dell'acqua da laboratorio Milli-Q® da banco
I sistemi Milli-Q® offrono tecnologie innovative per la purificazione dell'acqua, progettate per supportare le esigenze della ricerca di laboratorio, gli obiettivi di sostenibilità e altri importanti requisiti.
Acquista i prodotti
Sistema centrale di purificazione dell'acqua Milli-Q® HX 7000 e serbatoio per acqua pura SDS 500
Sistemi di purificazione dell'acqua di laboratorio ad alto flusso Milli-Q®
Da un singolo laboratorio a un intero edificio, i sistemi centrali di purificazione dell'acqua Milli-Q® sono strumenti collegati ad alte prestazioni in grado di alimentare in modo affidabile tutte le esigenze di acqua purificata.
Acquista i prodotti
Pacchetto di pretrattamento IPAK Gard®
Milli-Q® Materiali di consumo per la purificazione dell'acqua di laboratorio
Trovate le cartucce, le lampade UV, i filtri e i lucidatori per il vostro sistema idrico. I vantaggi dell'utilizzo di materiali di consumo originali Milli-Q: garanzia di qualità dell'acqua, caratteristiche di sostenibilità (nuovo tappo di scarico, lampade senza Hg). Progettati per adattarsi perfettamente.
Acquista i prodotti
Collegare fino a 4 erogatori POD a un sistema idrico Milli-Q® IQ
Accessori per i sistemi di depurazione dell'acqua da laboratorio Milli-Q®
Gli accessori del sistema idrico Milli-Q® supportano le esigenze specifiche del laboratorio, migliorando la sicurezza, la qualità dell'acqua e la produttività e conservando lo spazio nei banchi di lavoro.
Acquista i prodotti
Impatto della qualità dell'acqua sulla coltura cellulare
Poiché l'acqua è il componente principale di qualsiasi formulazione di terreni di coltura, la sua qualità è fondamentale per ottenere metodi affidabili e riproducibili. La corretta qualità dell'acqua è importante quando si preparano i terreni di coltura cellulare, poiché le impurità possono influire sulle prestazioni dei terreni o causare anomalie, come alterazioni del pH o del colore, o provocare precipitati. L'acqua deve essere priva di sostanze come batteri, metalli pesanti, interferenti endocrini ed endotossine (pirogeni), che possono influire sulla crescita e sul funzionamento delle cellule. L'uso di acqua ultrapura purificata mediante ultrafiltrazione garantisce la rimozione di questi contaminanti e supporta l'integrità e la riproducibilità degli esperimenti di coltura cellulare.
Impatto della qualità dell'acqua sulla ricerca sulle proteine
L'acqua di elevata purezza è fondamentale nella ricerca sulle proteine e negli studi proteomici. Le impurità dell'acqua possono influenzare il ripiegamento, la stabilità e l'attività delle proteine. L'utilizzo di un'acqua di purezza ottimale è essenziale anche per tecniche come l'ELISA, il Western blotting e le tecniche di purificazione delle proteine, dove i contaminanti possono compromettere l'accuratezza e portare a conclusioni errate.
Impatto della qualità dell'acqua sulla ricerca genomica
La sensibilità e la specificità intrinseca di molte tecniche genomiche, come la PCR e il sequenziamento, richiedono reagenti di purezza molto elevata.  Le nucleasi, anche in tracce, possono degradare i campioni di DNA e RNA, con ripercussioni su processi come l'estrazione degli acidi nucleici, la PCR, l'editing genico o il sequenziamento. I contaminanti organici (ad esempio acido umico, polisaccaridi) possono imitare la struttura degli acidi nucleici o interagire con essi, mentre i contaminanti inorganici, come alcuni metalli, possono interagire con le polimerasi e la trascrittasi inversa, compromettendo i risultati delle tecniche basate sulla PCR. Queste tecniche sensibili richiedono l'uso di acqua ultrapura priva di nucleasi per prevenire la degradazione del DNA/RNA e per mantenere l'affidabilità e la consistenza dei risultati.
Ricerca documenti
Cercate informazioni più specifiche?
Visita la nostra ricerca di documenti per schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Trova i documenti