Scegli un formato
172,00 €
172,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
10 mg/mL in toluene
Fluorescenza
λem 1600 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Pb].S
InChI
1S/Pb.H2S/h;1H2
MIXDRAMRMDOQJH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | 900738 | 900734 | 900728 |
|---|---|---|---|
| fluorescence λem 1600 nm | fluorescence λem 1400 nm | fluorescence λem 1000 nm | fluorescence λem 1500 nm |
| concentration 10 mg/mL in toluene | concentration 10 mg/mL in toluene | concentration 10 mg/mL in toluene | concentration 10 mg/mL in toluene |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
45.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7.5 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica