Merck
900728
Sigma-Aldrich
PbS core-type quantum dots
oleic acid coated, fluorescence λem 1500 nm, 10 mg/mL in toluene
Sinonimo/i:
Fluorescent nanocrystals, Lead sulfide, PbS QDs
Slide 1 of 1
Scegli un formato
5 ML
171,00 €
171,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
PbS
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
10 mg/mL in toluene
Fluorescenza
λem 1500 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Pb].S
InChI
1S/Pb.H2S/h;1H2
MIXDRAMRMDOQJH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
900735900733900727
concentration
10 mg/mL in toluene
concentration
10 mg/mL in toluene
concentration
10 mg/mL in toluene
concentration
10 mg/mL in toluene
fluorescence
λem 1500 nm
fluorescence
λem 1100 nm
fluorescence
λem 900 nm
fluorescence
λem 1600 nm
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Applicazioni
The size for our lead sulfide (PbS) quantum dots (QDs) varies between 2.5 to 8 nm and depending upon this, these QDs emit between 900-1600 nm. Our PbS QDs possess high quantum yield, sharp emission and exhibit narrow fluorescence band (full width at half maximum <100 nm), which make them suitable as light absorber or IR emitter in applications in solar cells, photodetectors and infrared light emitting diodes (LEDs)[1][2][3].
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
45.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7.5 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xinzheng Lan et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 28(2), 299-304 (2015-11-19)
A solution-based passivation scheme is developed featuring the use of molecular iodine and PbS colloidal quantum dots (CQDs). The improved passivation translates into a longer carrier diffusion length in the solid film. This allows thicker solar-cell devices to be built
Highly efficient quantum dot near-infrared light-emitting diodes.
Gong X, et al.
Nature Photonics, 10, 253-257 (2016)
Gerasimos Konstantatos et al.
Nature nanotechnology, 5(6), 391-400 (2010-05-18)
The detection of photons underpins imaging, spectroscopy, fibre-optic communications and time-gated distance measurements. Nanostructured materials are attractive for detection applications because they can be integrated with conventional silicon electronics and flexible, large-area substrates, and can be processed from the solution
Articoli
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Vedi tutto
Domande
  1. Do you have an estimated value for the quantum yield of such quantum dots? Have you ever observed any stimulated emission from them?
    1 risposta
    1. The quantum yield is ≥ 10%. The exact value is not determined. The emission will be specified on the Certificate of Analysis. Please see the Sample Certificate of Analysis below: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/900728-BULKMKCR7609.pdf.
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica