It is recommended to avoid long-term contact of PbS quantum dots with air to maintain their stability and prevent degradation. However, short-term exposure to air is generally acceptable, and for 900 nm emission samples, they should emit on a silicon wafer processed in air. Nonetheless, for long-term stability and to prevent degradation, it's advised to encapsulate the quantum dots afterwards.
900733
PbS core-type quantum dots
oleic acid coated, fluorescence λem 900 nm, 10 mg/mL in toluene
Sinonimo/i:
Fluorescent nanocrystals, Lead sulfide, PbS QDs
Scegli un formato
407,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
10 mg/mL in toluene
Fluorescenza
λem 900 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Pb].S
InChI
1S/Pb.H2S/h;1H2
MIXDRAMRMDOQJH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | 900735 | 925535 | 935085 |
|---|---|---|---|
| concentration 10 mg/mL in toluene | concentration 10 mg/mL in toluene | concentration 100 mg/mL in toluene | concentration 100 mg/mL in toluene |
| fluorescence λem 900 nm | fluorescence λem 1100 nm | fluorescence - | fluorescence - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
-
Are the PbS quantum dots with 900 nm emission (product no. 900733) air-sensitive? Can they be deposited on a silicon wafer and still emit at 900 nm?
1 risposta-
Utile?
-
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica