935115
Infrared PbS quantum dots
λmax, 2000 nm, 100 mg/mL (in toluene)
Sinonimo/i:
Fluorescent nanocrystals, INFIQ® quantum dots, Lead based core type QDs
Scegli un formato
447,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Descrizione
> 2 (peak/valley ratio)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
100 mg/mL (in toluene)
Dimensione particelle
<15 nm (nanoparticle)
λmax
<150 nm (FWHM)
2000 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Pb]=S
InChI
1S/Pb.S
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | 935085 | 935093 | 935107 |
|---|---|---|---|
| concentration 100 mg/mL (in toluene) | concentration 100 mg/mL in toluene | concentration 100 mg/mL in toluene | concentration 100 mg/mL in toluene |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| description > 2 (peak/valley ratio) | description >6 peak/valley ratio | description λmax > 5 peak/valley ratio | description > 3 peak/valley ratio |
| particle size <15 nm (nanoparticle) | particle size <15 nm (Nanoparticle) | particle size <15 nm (Nanoparticle) | particle size <15 nm |
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica