Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 267,00 € |
Informazioni su questo articolo
267,00 €
Quality Segment
form
powder or chunks
mol wt
Mw ~30 kDa
color
white to brown
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](OC)[C@@H](C(NNC(C2=CC=CO2)=O)=O)OC(O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](C)[C@@H]3NC(C)=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H31N3O12/c1-8-12(22-9(2)26)16(13(27)11(7-25)34-8)35-21-15(29)14(28)17(32-3)18(36-21)20(31)24-23-19(30)10-5-4-6-33-10/h4-6,8,11-18,21,25,27-29H,7H2,1-3H3,(H,22,26)(H,23,30)(H,24,31)/t8-,11+,12-,13-,14+,15+,16+,17-,18-,21?/m0/s1
General description
Application
Features and Benefits
- Enables click chemistry under physiological conditions.
- High degree of functionalization (≥25%) for efficient crosslinking.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Mw ~30 kDa, ≥25% functionalized | description - | description acid form, average Mw 25,000 | description Mw ~30 kDa, ≥25% functionalized |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder or chunks | form powder or chunks (or Fibers) | form powder or chunks (or Fibers) | form solid, (Fibers) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| mol wt Mw ~30 kDa | mol wt - | mol wt average Mw 25,000 | mol wt Mw ~30 kDa |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in dry ice |
| color white to brown | color white to faint yellow-brown | color white to faint yellow, Faint Brown | color white to brown |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?