Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 each | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 49,60 € |
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 179,00 € |
4 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 692,00 € |
Informazioni su questo articolo
49,60 €
biological source
synthetic
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
agency
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009, EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
assay
≥97%
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
bp
137-138 °C/765 mmHg (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
fragrance allergen
no known allergens
organoleptic
green; pungent; fruity
SMILES string
[H]C(=O)\C(C)=C\CC
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-6(2)5-7/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
InChI key
IDEYZABHVQLHAF-GQCTYLIASA-N
General description
Application
- Control of Panama disease of banana by intercropping with Chinese chive (Allium tuberosum Rottler): cultivar differences.: Investigates the use of intercropping strategies to manage soil-borne diseases in bananas, potentially involving volatile organic compounds like 2-methyl-2-pentenal to enhance plant resistance (Li et al., 2020).
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97%, FG | description 97% | description 99% | description 98% |
| grade Fragrance grade, FG, Kosher, Halal | grade - | grade - | grade - |
| organoleptic green; pungent; fruity | organoleptic - | organoleptic - | organoleptic - |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| food allergen no known allergens | food allergen - | food allergen - | food allergen - |
| assay ≥97% | assay 97% | assay 99% | assay 98% |
| documentation see Safety & Documentation for available documents | documentation - | documentation - | documentation - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyl-2-pentenal
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
89.6 °F - closed cup
flash_point_c
32 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
623-36-9
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?