Vai a
W381810
DL-Alanine
≥99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
(±)-2-Aminopropionic acid
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 each
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
48,10 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
82,00 €
5 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
311,00 €
10 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
551,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CH(NH2)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.09
Flavis number:
17.024
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12164502
FEMA Number:
3818
NACRES:
NA.21
EC Number:
206-126-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720250
Organoleptic:
sweet
Grade:
FG, Halal, Kosher
Biological source:
synthetic
Food allergen:
no known allergens
48,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzatoRichiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
FG, Halal, Kosher
reg. compliance
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012, FCC, FDA 21 CFR 172.540, FDA 21 CFR 172.54
assay
≥99%
mp
289 °C (dec.) (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
sweet
SMILES string
CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Piezoelectric characteristics of PVA/DL-alanine polycrystals in d(33) mode.: This study explores the piezoelectric properties of polyvinyl alcohol (PVA) mixed with DL-alanine, demonstrating its potential applications in biocompatible piezoelectric devices (Jeon et al., 2023).
  • dl-Alanine Covalently Bonded Giant Arsenotungstate with Rapid Photochromic and Decent Proton Conduction Properties.: The research presents a novel DL-alanine bonded compound exhibiting significant photochromic and proton conduction capabilities, which can be leveraged in advanced materials science applications (Zheng et al., 2022).
  • Paper-based microfluidic system and chiroptical functionalized gold nano-oval for colorimetric detection of L-Tryptophan.: Although focused on L-Tryptophan, this research includes DL-alanine as a reference in developing a microfluidic system for biochemical assays (Karimian et al., 2024).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A7502A73771012509
DL-Alanine ≥99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W381810
DL-Alanine
DL-Alanine ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A7502
DL-Alanine
D-Alanine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A7377
D-Alanine
L-Alanine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012509
L-Alanine
organoleptic
sweet
organoleptic
-
organoleptic
-
organoleptic
-
grade
FG, Kosher, Halal
grade
-
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
food allergen
no known allergens
food allergen
-
food allergen
-
food allergen
-
documentation
see Safety & Documentation for available documents
documentation
-
documentation
-
documentation
-
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Alanine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. what does 1 EACH means as quantity?
    1 risposta
    1. The 1 EACH option is a small sample of this material. The SAMPLE-K quantities vary from product to product and lot to lot. There is no established quantity assigned. These are typically gram quantities intended for use in formulation evaluation, however some more expensive compounds may contain smaller amounts.
      Utile?
  2. Is this product entirely free of animal-derived compounds, and no animal-derived compounds were used in production?
    1 risposta
    1. This product is not animal-derived. In addition, no animal-derived components were used in its manufacture. Please see the sample Certificate of Origin in the link below: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COO/Q12/W381810-BULK-KSHBN6040.pdf