Merck
Z190179
Wheaton Safe-Grind tissue grinder
complete, size 30 mL
Sinonimo/i:
358011
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
WHEATON®
size
30 mL
General description
Potter-Elvehjem type. Transparent plastic coating protects the mortar from becoming scratched or checked, and provides a sure grip and increased safety in the event of breakage. PTFE pestle mounted on a 1/4 in. diam. SS rod. Fully autoclavable. Grinding chamber clearance is 0.004 to 0.006 in. (0.1 to 0.15 mm).
Legal Information
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)