Passa al contenuto
Merck

Vai a

ATEH9C2B062C

AstaTech, Inc.

HEXARELIN ACETATE

Sinonimo/i:

acetic acid--(S)-2-(((2R,5S,8S,11R,14S)-5-((1H-indol-3-yl)methyl)-14-amino-2-benzyl-1,4,7,10,13-pentahydroxy-15-(1H-imidazol-5-yl)-8-methyl-11-((2-methyl-1H-indol-3-yl)methyl)-3,6,9,12-tetraazapentadeca-3,6,9,12-tetraen-1-ylidene)amino)-6-aminohexanimidic acid (1/1)

Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.

Scegli un formato

Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
214,28 €
10 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
294,56 €
25 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
507,82 €
100 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
1268,63 €

SKU del venditore: H37454-5MG

214,28 €


Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.

​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti


Inchi Code

1S/C47H58N12O6.C2H4O2/c1-27-34(33-15-7-9-17-37(33)54-27)23-41(58-44(62)35(49)22-31-25-51-26-53-31)45(63)55-28(2)43(61)57-40(21-30-24-52-36-16-8-6-14-32(30)36)47(65)59-39(20-29-12-4-3-5-13-29)46(64)56-38(42(50)60)18-10-11-19-48;1-2(3)4/h3-9,12-17,24-26,28,35,38-41,52,54H,10-11,18-23,48-49H2,1-2H3,(H2,50,60)(H,51,53)(H,55,63)(H,56,64)(H,57,61)(H,58,62)(H,59,65);1H3,(H,3,4)/t28-,35-,38-,39+,40-,41+;/m0./s1

Inchi Key

RMOGUWNELLSYIK-WPVOBMNFSA-N

Shipping Temperature

Cold box

Purity

95%

Storage temp.

-20 C

Physical Form

White to Yellow Solid

Country of Origin

CN



Parola di avvertenza

Warning

Pittogrammi



Scegli una delle versioni più recenti:

Certificati d'analisi (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documenti section.

Se ti serve aiuto, non esitare a contattarci Servizio Clienti

Possiedi già questo prodotto?

I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.

Visita l’Archivio dei documenti