Merck
ENAH30469962
Enamine
3-tert-butyl-3-azabicyclo[3.3.1]nonan-9-ol
Sinonimo/i:
3-tert-butyl-3-azabicyclo[3.3.1]nonan-9-ol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.32
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H23NO/c1-12(2,3)13-7-9-5-4-6-10(8-13)11(9)14/h9-11,14H,4-8H2,1-3H3
Inchi Key
COOVPSNCROLCRH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)