Passa al contenuto
Merck

Vai a

FLUH99C9A8A1

Fluorochem (Preferred Partner)

Lithium oxalate

Sinonimo/i:

dilithium oxalate

Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.

Scegli un formato

Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
18,00 €

Informazioni su questo articolo

Formula condensata:
C2O4Li2
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.9
MDL number:

SKU del venditore: F494101-25G

18,00 €


Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.

​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti


Inchi Code

1S/C2H2O4.2Li/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2

Inchi Key

YNQRWVCLAIUHHI-UHFFFAOYSA-L

Purity

98%

Storage temp.

Ambient Storage

Country of Origin

GB

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under Lithium oxalate


hstatements

Parola di avvertenza

Danger

Pittogrammi

Corrosion


Scegli una delle versioni più recenti:

Certificati d'analisi (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documenti section.

Se ti serve aiuto, non esitare a contattarci Servizio Clienti

Possiedi già questo prodotto?

I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.

Visita l’Archivio dei documenti