Vai a
1.00128
Aurin tricarboxylic acid ammonium salt
GR for analysis (reagent for aluminium) ACS
Sinonimo/i:
Aurin tricarboxylic acid ammonium salt, Aluminon, Ammonium aurin tricarboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Spedizione prevista il03 agosto 2026daMerck Life Science S.r.l.
799,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H23N3O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
473.43
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
209-319-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Grade:
ACS reagent
799,00 €
Spedizione prevista il03 agosto 2026Dettagli
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
potency
9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
dilution
(for analytical testing)
pH
5.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
220-225 °C (decomposes)
bulk density
400 kg/m3
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C22H16O9.3H3N/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31;;;/h1-10,19,24-25H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31);3*1H3
InChI key
UDPQMNAHKKTHHI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
Insoluble matter: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 10
Sulfated ash: ≤ 0.2 %
Suitability as reagent (for aluminium): passes test
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.012201.011881.01187
Ammonium nitrate for analysis EMSURE® ACS
Supelco
1.01188
Ammonium nitrate
Ammonium nitrate EMPLURA®
Supelco
1.01187
Ammonium nitrate
description
GR for analysis (reagent for aluminium) ACS
description
for analysis (for detection of sulfonamide in blood) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
description
for analysis EMSURE® ACS
description
EMPLURA®
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥95.0% (alkalimetric)
assay
≥95.0% (alkalimetric)
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
pH
5.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
5.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220-225 °C (decomposes)
mp
132-134 °C
mp
169 °C
mp
169 °C
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)