101500
AEBSF, Hydrochloride
AEBSF, CAS 30827-99-7, is a specific irreversible inhibitor of chymotrypsin, kallikrein, plasmin, thrombin, trypsin, and related thrombolytic enzymes. A nontoxic alternative to PMSF and DFP.
Sinonimo/i:
AEBSF, Hydrochloride
Scegli un formato
102,00 €
A magazzinoDettagli
Scegli un formato
About This Item
Vai a
102,00 €
A magazzinoDettagli
Livello qualitativo
Saggio
>97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white to off-white
Solubilità
water: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
F[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)CCN.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Questo articolo | 5.08436 | 5.32586 | 1.24839 |
---|---|---|---|
assay >97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
form solid | form liquid | form powder | form solid |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated, protect from light | storage condition - |
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
chymotrypsin
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Ohkubo, I., et al. 1994. J. Biochem. 116, 1182.
Mintz, G.R. 1993. BioPharm. 6, 34.
Lawson, W.B., et al. 1982. Folia Haematol.109, 52.
Markwardt, F., et al. 1974. Biochem. Pharmacol.23, 2247.
Markwardt, F., et al. 1973. Thromb. Res.2, 343.
Baker, B.R., and Cory, M. 1971. J. Med. Chem.14, 119.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica