Vai a
1.06044
Diclorometano
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Spedizione prevista il09 luglio 2026daMerck Life Science S.r.l.
97,40 €
2.5 L
Spedizione prevista il09 luglio 2026daMerck Life Science S.r.l.
204,00 €
4 L
Spedizione prevista il09 luglio 2026daMerck Life Science S.r.l.
321,00 €
10 L
Spedizione prevista il09 luglio 2026daMerck Life Science S.r.l.
678,00 €
30 L
Spedizione prevista il09 luglio 2026daMerck Life Science S.r.l.
1450,00 €
185 L
Spedizione prevista il22 luglio 2026daMerck Life Science S.r.l.
7340,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.93
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-838-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
39.8-40 °C (lit.)
Vapor pressure:
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
97,40 €
Spedizione prevista il09 luglio 2026Dettagli
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F, 605 °C (DIN 51794)
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
contains
2-methyl-2-butene as stabilizer
expl. lim.
22 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
evapn. residue
≤5.0 mg/L
transmittance
240 nm, ≥70%, 245 nm, ≥90%, 260 nm, ≥99%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C, −95 °C (lit.)
solubility
20 g/L
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCl
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questa soluzione di acetato di etile/etanolo costituisce un′alternativa verde al diclorometano nelle applicazioni di purificazione cromatografica, per cui è stato inserito nella categoria “Solventi e sostanze ausiliarie più sicuri”. Per maggiori informazioni, fate clic qui.
I solventi LiChrosolv® sono caratterizzati da un elevato grado di trasmittanza degli UV, basse conte particellari, acidità e alcalinità ridotte, oltre a un ridotto residuo all'evaporazione. Ciò li rende ideali per separazioni riproducibili.
Application
Specifici per applicazioni HPLC e UHPLC-MS
Features and Benefits
  • Testato e specificato adeguatamente per UHPLC-MS e UHPLC-UV: per flessibilità analitica
  • qualità specificata per la ionizzazione electrospray (ESI) positiva e negativa e per la spettrometria di massa con ionizzazione chimica a pressione atmosferica (APCI-MS) per limiti di rivelazione e intervalli di confidenza ridotti al minimo nelle analisi con i metodi MS principali (test 1)
    —ESI/APCI (+) < 2 ppb
    —ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • profilo di impurezze minimale: per linee di base prive di interferenze (test 2)
  • Microfiltrato con filtro da 0,2 μm (test 3) per assicurare
    —una lunga durata di esercizio ai filtri e alle parti meccaniche dei sistemi HPLC
    —rischio di intasamento della colonna ridotto
  • confezionato in bottiglie di vetro borosilicato per contaminazioni da ioni metallici ridotte al minimo
  • livelli minimi di impurezze metalliche in tracce, per ridurre al minimo la formazione di addotti di ioni metallici
    —<5 ppb
  • i livelli di impurezze di glicole polietilenico (PEG) più bassi tra tutti i solventi per UHPLC-MS (PEG S/N rapporto segnale/rumore < 50)
Preparation Note
Prodotto filtrato da un filtro da 0,2 μm
Analysis Note
Purezza (GC): ≥ 99,9%
Identità (IR): conforme
Acidità: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinità: ≤ 0,0002 meq/g
Trasmissione (a 240 nm): ≥ 70%
Trasmissione (a 245 nm): ≥ 90%
Trasmissione (da 260 nm): ≥ 99%
Residuo all′evaporazione: ≤ 5,0 mg/l
Acqua: ≤ 0,01%
Il prodotto è stabilizzato con 2-metil-2-butene.
Filtrato con filtro da 0,2 µm
Other Notes
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.006681.060541.06048
Diclorometano for liquid chromatography LiChrosolv&#174;
Supelco
1.06044
Diclorometano
Diclorometano for gas chromatography MS SupraSolv&#174;
Supelco
1.00668
Diclorometano
Diclorometano for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
Supelco
1.06054
Diclorometano
Diclorometano for spectroscopy Uvasol&#174;
Supelco
1.06048
Diclorometano
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
GC/MS: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
20 g/L
solubility
-
solubility
20 g/L
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diclorometano
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
75-09-2
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf