Merck
114700
Sigma-Aldrich
Activin A
HumanRecombinant CHO Cells
Sinonimo/i:
ACVR2, Activin receptor type-A
Slide 1 of 1
Scegli un formato
10 μG
473,00 €
473,00 €
Spedizione prevista il16 luglio 2025Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
473,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.28
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
473,00 €
Spedizione prevista il16 luglio 2025Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Stato
lyophilized
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
soluble (Reconstitute to a concentration >=10 µg/ml with sterile PBS containing >=0.1% HSA or BSA.)
Temperatura di conservazione
−70°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
A4362H4666SRP3003
Sigma-Aldrich
114700
Activin A
Activin A active human Animal-component free, recombinant, expressed in Nicotiana, >97% (SDS-PAGE)
A4362
Activin A active human
Activin A human recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
H4666
Activin A human
Activin A human recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC), suitable for cell culture
SRP3003
Activin A human
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Descrizione generale
Recombinant, human activin A (disulfide-linked homodimer of two 116-amino acid residue βA subunits) expressed in CHO cells. Mature βA-monomer lacks a potential N-linked glycosylation site and has a calculated molecular mass of 13 kDa. Activins are members of the TGF-β superfamily and have been shown to play an important role in the regulation of homonogenesis, cellular homeostasis, and differentiation programs.
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica