124018
Akt Inhibitor VIII, Isozyme-Selective, Akti-1/2
Akt Inhibitor VIII, Isozyme-Selective, Akti-1/2, CAS 612847-09-3, is a cell-permeable, reversible inhibitor of Akt1/Akt2 (IC₅₀ = 58 nM, 210 nM, & 2.12 µM for Akt1, Akt2, and Akt3, respectively).
Sinonimo/i:
Akt Inhibitor VIII, Isozyme-Selective, Akti-1/2, 1,3-Dihydro-1-(1-((4-(6-phenyl-1H-imidazo[4,5-g]quinoxalin-7-yl)phenyl)methyl)-4-piperidinyl)-2H-benzimidazol-2-one, Akti-1/2
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N6(CCC(CC6)[n]7c8c(nc7O)cccc8)Cc1ccc(cc1)c2nc3c(nc2c5ccccc5)cc4[nH]cnc4c3
InChI
1S/C34H29N7O/c42-34-39-26-8-4-5-9-31(26)41(34)25-14-16-40(17-15-25)20-22-10-12-24(13-11-22)33-32(23-6-2-1-3-7-23)37-29-18-27-28(36-21-35-27)19-30(29)38-33/h1-13,18-19,21,25H,14-17,20H2,(H,35,36)(H,39,42)
BIWGYFZAEWGBAL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Akt1, Akt2, Akt3
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Logie, L., et al. 2007. Diabetes56, 228.
Barnett, S.F., et al. 2005. Biochem. J.385, 399.
DeFeo-Jones, D., et al. 2005. Mol. Cancer Ther.4, 271.
Zhao, Z., et al. 2005. Bioorg. Med. Chem. Lett.15, 905.
Lindsley, C.W., et al. 2005. Bioorg. Med. Chem. Lett.15, 761.
WGK 3
Contatta l'Assistenza Tecnica