Scegli un formato
147,00 €
543,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Descrizione
RTECS - FJ5950000
Merck USA index - 14, 1829
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | 217274 | 217277 | C4888 |
|---|---|---|---|
| Quality Level 100, 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid (free-flowing) | form powder |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp |
| color white | color white | color white to tan | color light yellow |
| description RTECS - FJ5950000 | description Merck USA index - 14 1829 | description Merck USA index - 14, 1829 | description - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
Descrizione generale
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica