Vai a
178612
Anti-Aquaporin 2 (254-271) Rabbit pAb
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
Species reactivity:
(human, mouse, rat)
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Level
form
lyophilized
species reactivity
(human, mouse, rat)
storage condition
OK to freeze
dilution
(Immunoblotting (1:200-1:600)
Immunohistochemistry
Immunoprecipitation )
isotype
IgG
storage temp.
−20°C
General description
Protein A purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~40 kDa and ~29 kDa aquaporin-2 proteins. Supplied with a control peptide (AQP2254-271 immunogen peptide).
Immunogen
Mouse/Rat
Application
Immunoblotting (1:200-1:600)Immunohistochemistry Immunoprecipitation
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Contatta l'Assistenza Tecnica