About This Item
Codice UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.54
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
(Streptomyces avidinii)
Livello qualitativo
Stato
liquid
contiene
0.02% Thimerosal as preservative
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
dilution
(Enzyme Immunoassay (1:10,000))
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Streptavidin conjugated to horseradish peroxidase. Specific for biotin, biotinylated proteins, or biotinylated antibodies.
Applicazioni
Enzyme Immunoassay (1:10,000)
Confezionamento
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
In 10 mM PBS, 0.5 mM EDTA, 10% mannose, 2% sucrose, 1% BSA, pH 7.6.
Altre note
Roth, J., et al. 1992. Histochemistry98, 229.
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
To comply with ban of sale of mercury-added products required by The Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse (IMERC), this product is prohibited to be sold in the following US states: Rhode Island and Connecticut.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Contatta l'Assistenza Tecnica