Merck
203724
Brij® 35 Detergent, 30% Aqueous Solution
Non-ionic detergent useful for the isolation of functional membrane complexes. Aggregation number: 40; HLB number: 16.9. Note: product liquifies upon warming to 50°C.
Sinonimo/i:
Polyoxyethyleneglycol Dodecyl Ether, Polyoxyethylene (23) Lauryl Ether
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Descrizione
Merck USA index - 14, 7558
Livello qualitativo
Stato
gel form
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Numero d'aggregazione
40
Colore
clear
CMC
92 μM
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O(CCO)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
P97691372468B4184
Brij® L23 30 % (w/v) in H2O
Sigma-Aldrich
B4184
Brij® L23
form
gel form
form
semisolid (with melting point ~24 °C.)
form
-
form
liquid
aggregation number
40
aggregation number
-
aggregation number
-
aggregation number
40
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
CMC
92 μM
CMC
-
CMC
-
CMC
91 μM
description
Merck USA index - 14, 7558
description
-
description
-
description
non-ionic
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Descrizione generale
Non-ionic detergent useful for the isolation of functional membrane complexes (aggregation number: 40; CMC: 92 mM; HLB number: 6.9). Product liquefies upon warming to 50°C.
Note: product liquifies upon warming to 50°C.
Applicazioni
  • Effect of microemulsions on transdermal delivery of citalopram: optimization studies using mixture design and response surface methodology.: This study explores the use of microemulsions, including Brij® 35, to enhance the transdermal delivery of citalopram. The researchers optimized the formulation using mixture design and response surface methodology, highlighting the effectiveness of Brij® 35 in improving drug delivery (Huang et al., 2013, Huang et al., 2013).
  • Activity and stability of catalase in nonionic micellar and reverse micellar systems.: This article examines the activity and stability of catalase in the presence of nonionic micellar and reverse micellar systems, including Brij® 35. The study demonstrates how Brij® 35 can stabilize enzyme activity, suggesting its potential application in biochemical assays and industrial processes (Gebicka & Jurgas-Grudzinska, 2004, Gebicka & Jurgas-Grudzinska, 2004).
Stato fisico
30% aqueous solution.
Note legali
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Toxicity: Harmful (C)
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. The product says 30% aqueous solution. Is the "%" w/w, w/v, or v/v?
    1 risposta
    1. This unit is % w/w.
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica