Merck
204869
Sigma-Aldrich
Anti-Complement 3 Goat pAb
This Anti-Complement 3 Goat pAb is validated for use in Flow Cytometry
Sinonimo/i:
Anti-C3 Antibody, Complement 3 Detection Antibody, Goat Anti-Complement 3
Slide 1 of 1
Scegli un formato
1 ML
188,00 €
188,00 €
Spedizione prevista il24 ottobre 2025Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Stato
liquid
Reattività contro le specie
(baboon, not bovine, not canine, not chicken, not feline, guinea pig, hamster, horse, human, mouse, rabbit, rat, not sheep)
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
dilution
(Flow Cytometry
Immunoblotting
Immunocytochemistry
Immunoelectrophoresis (use undiluted))
Isotipo
IgG
Temperatura di conservazione
−20°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
178467204903SAB2500745
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Descrizione generale
Goat polyclonal antibody supplied as defibrinated, delipidized, and adsorbed (as needed) serum. Recognizes the C3 complement component.
Immunogeno
Human
Applicazioni
Flow Cytometry Immunoblotting Immunocytochemistry Immunoelectrophoresis (use undiluted)
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica