215921
Chlorpromazine hydrochloride
Inhibits calmodulin-dependent stimulation of cyclic nucleotide phosphodiesterase (IC₅₀ = 17 µM).
Sinonimo/i:
Chlorpromazine, Hydrochloride
Scegli un formato
94,20 €
Spedizione prevista il18 agosto 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
94,20 €
Spedizione prevista il18 agosto 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Product Name
Chlorpromazine, Hydrochloride, Inhibits calmodulin-dependent stimulation of cyclic nucleotide phosphodiesterase (IC₅₀ = 17 µM).
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 2185
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
off-white
Solubilità
methanol: 10 mg/mL
water: 50 mg/mL
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.002%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
S1c2c(cc(cc2)Cl)N(c3c1cccc3)CCC[N+H](C)C.[Cl-]
InChI
1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | BP856 | 1125006 | C1900000 |
---|---|---|---|
form crystalline solid | form solid | form - | form - |
assay ≥99% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM |
storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
solubility methanol: 10 mg/mL, water: 50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Calmodulin-dependent stimulation of cyclic nucleotide phosphodiesterase
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Maor, I., et al. 1995. Arteriosclero. Thromb. Vasc. Biol. 15, 1378.
Netea, M.G., et al. 1995. J. Infect. Dis. 171, 393.
Lindahl, M., and Tagesson, C. 1993. Inflammation17, 573.
Palacios, M., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 196, 280.
Yamamoto, H. 1993. Toxicol. Lett. 66, 73.
Vadas, P., et al. 1986. Agents Actions19, 194.
Marshak, P.R., et al. 1985. Biochemistry24, 144.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica