5.30647
Orai1/CRAC Blocker, Cpd5J-4
Sinonimo/i:
Orai1/CRAC Blocker, Cpd5J-4, Orai1 Inhibitor, CRAC Inhibitor, Ca 2+ release-activated Ca 2+ (CRAC) channel blocker
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Vai a
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
1 of 4
Questo articolo | 5.34351 | 203890-M | 5.04041 |
---|---|---|---|
form powder | form solid | form solid | form powder |
assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL |
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
Orail1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica