Scegli un formato
130,05 €
295,00 €
130,05 €
Prezzo di listino153,00 €Risparmia il 15%Spedizione prevista il16 dicembre 2025Dettagli
Informazioni su questo articolo
Vai a
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized solid
Attività specifica
≥7,000 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white
Solubilità
67 mM potassium phosphate buffer, pH 7.6: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
1 of 4
Questo articolo | T2327 | 65035-M | SRE0044 |
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (Kunitz inhibitor, SDS-PAGE) | assay - | assay - |
| form lyophilized solid | form lyophilized powder | form lyophilized solid | form lyophilized powder |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 400 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition - | storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition - |
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Trypsin
Nota sulla preparazione
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK 3
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica