Vai a
8.18116
1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane
for synthesis
Sinonimo/i:
1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mL
Spedizione prevista il04 agosto 2026daMerck Life Science S.r.l.
41,20 €
100 mL
Spedizione prevista il04 agosto 2026daMerck Life Science S.r.l.
100,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H16N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.20
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
213-203-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
41,20 €
Spedizione prevista il04 agosto 2026Dettagli
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
transition temp
flash point 121 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
InChI key
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.011 - 1.014
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
814037D15901385506
description
for synthesis
description
for synthesis
description
technical grade
description
98%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
98%
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
powder
form
solid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
transition temp
flash point 121 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121 °C - closed cup
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)