Vai a
MAB4303-I
Anticorpo anti-antigene embrionale 3 stadio-specifico, clone MC-631
clone MC-631, from rat
Sinonimo/i:
Stage-Specific Embryonic Antigen-3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Spedizione prevista il11 giugno 2026daMerck S.p.A
521,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Clone:
MC-631, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
FACS, ICC, IF, IHC
Citations:
5
521,00 €
Spedizione prevista il11 giugno 2026Dettagli
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rat
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MC-631, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgMκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
L′antigene embrionale 3 stadio-specifico (SSEA-3) è un glicosfingolipide composto da 5 unità glucidiche legate a uno sfingolipide. Gli sfingolipidi hanno un ruolo importante nella trasduzione intracellulare del segnale e SSEA-3 in particolare è un marcatore ben noto della differenziazione delle cellule staminali (ESC, MSC, iPSC, CSC) che rapidamente scompare non appena la cellula inizia a differenziarsi.
Immunogen
Embrioni di topo allo stadio di 4-8 cellule.
Application
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 10 µg/mL ha permesso di rivelare l′antigene embrionale 3 stadio-specifico in cellule H9.
Immunocitochimica: con un lotto rappresentativo, è stato possibile rilevare l′immunoreattività di SSEA-3 in iPSC derivati da linfociti T (TiPSC)
mediante immunocitochimica in fluorescenza (Kishino, Y., et al. (2014). PLoS One. 9(5):e97397).
Immunocitochimica: con un lotto rappresentativo, è stato possibile rilevare la presenza di cellule staminali tumorali (CSC) positive per SSEA-3 tra cellule di cancro colorettale HCT116 in coltura (CRC) mediante immunocitochimica in fluorescenza (Suzuki, Y., et al. (2013). Int. J. Oncol. 42(1):161-167).
Immunocitochimica: con un lotto rappresentativo, è stato possibile rilevare l′immunoreattività di SSEA-3 in cellule pluripotenti indotte (iPS) da cellule stromali mesenchimali (MSC) derivate da molari umani mediante immunocitochimica in fluorescenza (Oda, Y., et al. (2010). J. Biol. Chem. 285(38):29270-29278).
Citometria a flusso: con un lotto rappresentativo, è stato possibile rilevare la presenza di cellule staminali tumorali (CSC) positive per SSEA-3 in cinque linee cellulari di cancro colorettale in coltura (CRC): HCT116, Caco-2, DLD-1, HT-29 e SW480 (Suzuki, Y., et al. (2013). Int. J. Oncol. 42(1):161-167).
Analisi di immunofluorescenza: con un lotto rappresentativo, è stato possibile rilevare un piccolo numero di cellule staminali positive per SSEA-3 nell′epitelio colorettale normale e cellule positive per SSEA-3 in adenocarcinomi colorettali mediante immunocitochimica in fluorescenza su sezioni tissutali congelate (Suzuki, Y., et al. (2013). Int. J. Oncol. 42(1):161-167).
Questo anticorpo anti-antigene embrionale 3 stadio-specifico, clone MC-631, è convalidato per l′uso nelle analisi di citometria a flusso, immunocitochimica, immunofluorescenza e immunoistochimica.
Sottocategoria di ricerca
Ciclo cellulare, replicazione del DNA & riparazione del DNA.
Biochem/physiol Actions
Reagisce con l'antigene embrionale stadio specifico-3 (SSEA-3) espresso sulla superficie di cellule staminali isolate da teratocarcinoma umano (EC), cellule germinali primordiali (EG) e cellule staminali embrionali umane (ES). Non presenta immunoreattività evidente con cellule EC, EG ed ES indifferenziate murine. L'espressione di SSEA-3 è down-regolata in seguito alla differenziazione delle cellule EC umane. Al contrario, la differenziazione delle cellule EC ed ES murine può essere accompagnata da un aumento dell'espressione di SSEA-3.
Physical form
Formato: purificato
IgMκ monoclonali purificate di ratto in PBS contenente azoturo di sodio 0,05%.
Preparation Note
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Valutata mediante citometria a flusso in cellule H9.
Citometria a flusso: 1,0 µg di questo anticorpo ha permesso di rivelare l′antigene embrionale 3 stadio-specifico in cellule H9.
Other Notes
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Sostituisce: MAB4303
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MAB4304MAB4301MAB4301X
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody form
purified immunoglobulin
clone
MC-631, monoclonal
clone
MC-813-70, monoclonal
clone
MC-480, monoclonal
clone
MC-480, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human, rat
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c