Merck
MSTFA101A
MAST® Purge Filter Assembly
For use with MAST® Autosampling Solution
Sinonimo/i:
MAST Filter, PurgeFilter
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage condition
room temperature
Quality Level
General description
The MAST® Purge Filter Assembly is attached to the Sample Pilot, safeguarding both the Sample Pilot and the sample source against contamination.
Application
Automated Sampling, Process Analytical Technologies (PAT), Bioprocessing
MAST® Autosampling Solution
Features and Benefits
  • Reduced contamination risk
  • User friendly
  • Single Use
Packaging
10 units per box
Preparation Note
Autoclaved by User following connection to Sample Pilot
Other Notes
To be replaced after every autoclave cycle
Legal Information
MAST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Assessing on-line automated sampling as part of a PAT approach to shorten bioprocess development times through rapid, data-driven decisions.
Contatta l'Assistenza Tecnica