Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kit | Spedizione prevista il01 settembre 2026daMerck Life Science S.r.l. | 240,00 € |
Informazioni su questo articolo
AC/DC input
120 V, 60 Hz
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® SQ 2Series, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
General description
- Il sensore antiallagamento è un accessorio per la sicurezza che, se rileva la presenza di un eccesso d'acqua sul pavimento, chiude automaticamente l′alimentazione dell′acqua dalla rete idrica o dal sistema d'alimentazione.
- Generalmente viene posizionato sul pavimento o sopra un banco di lavoro, dove più opportuno.
- Il sensore è dotato di un cavo di 4 metri di lunghezza per poter essere posizionato ad una distanza massima di 4 metri dal sistema di purificazione dell′acqua.
Application
Features and Benefits
- Riduce significativamente il rischio di allagamenti
- Protegge gli strumenti del laboratorio e l′area circostante da eventuali danni che l′acqua potrebbe causare.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® SQ 2Series, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® IQ 7003 | compatibility for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015 | compatibility for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IQ Element, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015 | compatibility for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015 |
| packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 pieces |
| AC/DC input 120 V, 60 Hz | AC/DC input - | AC/DC input - | AC/DC input - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sensore per l′acqua