Vai a
655104
Sodio idrossido
reagent grade, 97%, powder
Sinonimo/i:
‘Soda caustica’
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
67,10 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
99,80 €
2.5 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
464,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
215-185-5
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Grade:
reagent grade
67,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<18 mmHg ( 20 °C), 3 mmHg ( 37 °C)
assay
97%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
318 °C (lit.)
solubility
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium hydroxide, also known as lye and caustic soda, is a strong base used universally as a neutralization agent in the chemical industry, paper making, petroleum refining, cleaning compounds, and drain cleaners.
Application
Sodium hydroxide can be used as:
  • A reagent in the gold-catalyzed selective oxidation of glycerol to glyceric acid.
  • A catalyst for the cross-dehydrogenative coupling of alcohols and hydrosilanes to synthesize silyl ethers.
  • A base in the Sonogashira-type coupling of aryl halides and alkynes to synthesize ynones.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
06203221465795429
Sodio idrossido puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, E524, 98-100.5%, pellets
Sigma-Aldrich
06203
Sodio idrossido
grade
reagent grade
grade
-
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, anhydrous
assay
97%
assay
98-100.5%
assay
≥97.0%
assay
≥97%
form
powder
form
pellets
form
pellets
form
pellets
solubility
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 1,260 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
vapor pressure
<18 mmHg ( 20 °C), 3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
<18 mmHg ( 20 °C), 3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
<18 mmHg ( 20 °C), 3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
<18 mmHg ( 20 °C), 3 mmHg ( 37 °C)
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
density
2.13 g/cm3
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodio idrossido
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. What storage temperature is listed on the bottle?
    1 risposta
    1. This product is stored at room temperature. As such, no storage temperature is indicated on the product label.
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf