Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 65,70 € |
250 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 127,00 € |
500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 210,00 € |
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 328,00 € 311,60 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
65,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiparticle size
212-300 μm (50-70 U.S. sieve)
Application
Unwashed glass beads have been used for the extraction of DNA from Fonsecaea sp.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 212-300 μm (50-70 U.S. sieve) | description 150-212 μm (70-100 U.S. sieve) | description 425-600 μm (30-40 U.S. sieve) | description 150-212 μm (70-100 U.S. sieve) |
| particle size 212-300 μm (50-70 U.S. sieve) | particle size 150-212 μm (70-100 U.S. sieve) | particle size 425-600 μm (30-40 U.S. sieve) | particle size 150-212 μm (70-100 U.S. sieve) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass beads, unwashed
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?