Vai a
S6018
Pipette Pasteur Sigma
non-plugged, L 5 3/4 in.
Sinonimo/i:
63A6005-75N, Laboratory pipette, Micropipette, Pasteur pipette
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
77,40 €
73,53 €
1000 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
272,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
eCl@ss:
32079210
Material:
glass
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Manufacturer/tradename:
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
Feature:
graduations: no
Packaging:
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
73,53 €
Prezzo di listino77,40 €Risparmia il 5%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
glass
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
graduations: no
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
L
5 3/4 in.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S6268Z350915Z350699
Pipette Pasteur Sigma non-plugged, L 5 3/4 in.
S6018
Pipette Pasteur Sigma
description
non-plugged, L 5 3/4 in.
description
non-plugged, L 9 in.
description
fine tip extended, small bulb, draw 1.0 mL, sterile, pack of 500 (25 bags of 20)
description
general purpose blood bank, bulb draw 1.9 mL, sterile, pack of 500 (25 bags of 20)
feature
graduations: no
feature
graduations: no
feature
graduations: no
feature
graduations: no
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile
sterility
sterile
material
glass
material
glass
material
polyethylene
material
polyethylene
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
packaging
pack of 500 (25 bags of 20)
packaging
pack of 500 (25 bags of 20)
L
5 3/4 in.
L
9 in.
L
104 mm
L
155 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipette Pasteur Sigma
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)