Unfortunately, the solubility of this product is not determined.
SML2475
Larazotide acetate salt
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
AT-1001, AT1001, GGVLVQPG acetate, Glycylglycyl-L-valyl-L-leucyl-L-valyl-L-glutaminyl-L-prolyl-glycine acetate
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N1([C@@H](CCC1)C(=O)NCC(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)CN)C(C)C)CC(C)C)C(C)C)CCC(=O)N.OC(=O)C
InChI
1S/C32H55N9O10.C2H4O2/c1-16(2)12-20(38-30(49)26(17(3)4)39-24(44)14-35-23(43)13-33)28(47)40-27(18(5)6)31(50)37-19(9-10-22(34)42)32(51)41-11-7-8-21(41)29(48)36-15-25(45)46;1-2(3)4/h16-21,26-27H,7-15,33H2,1-6H3,(H2,34,42)(H,35,43)(H,36,48)(H,37,50)(H,38,49)(
NYGCNONRVCGHAT-UFIKZEAMSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Please, can you provide more information abour Larazotide solubility?
1 risposta-