Vai a
W1754
Acqua
PCR Reagent, suitable for PCR
Sinonimo/i:
H2O
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
67,40 €
5 vials
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
236,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
18.02
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191602
EC Number:
231-791-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Technique(s):
PCR: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
3 mmHg
67,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Acqua, PCR Reagent
vapor density
<1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
3 mmHg
sterility
sterile-filtered
form
liquid
packaging
vial of 1.5 mL
technique(s)
PCR: suitable
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
foreign activity
DNase, none detected, RNase, none detected
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
PCR grade water is sterile-filtered. It is free from exonucleases (DNAse, RNAse) and endonuclease (NICKase) and is also free from nucleic acid contamination.
Application
Suitable for polymerase chain reaction (PCR)
Water has been used:
  • as a component of the reaction mixture and as a diluting agent in microfluidic RT-qPCR
  • as a component of the reaction mixture for the amplification of products from fungal (Trametes versicolor) DNA
  • as a diluting agent and as a component of the reaction mixture for the amplification of cDNA[1]
  • Water has been used to make up the final volume of the sample in polymerase chain reaction (PCR)[1]
Other Notes
Easily compare specifications for Water products with the Water specification table.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
952849801-OP4.86505
Water PCR Reagent
Sigma-Aldrich
W1754
Water
Water Molecular Biology, sterile filtered
Sigma-Aldrich
95284
Water
Water OmniPur&#174; Grade, Sterile, Nuclease Free
Sigma-Aldrich
9801-OP
Water
Water OmniPur&#174; Grade, Sterile Purified, WFI Quality, Cell Culture Tested
Millipore
4.86505
Water
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
5-7
pH
5-7
pH
-
pH
-
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
vapor density
<1 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
vapor density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acqua
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
REDAccuTaq LA protocol offers high-fidelity amplification of long PCR fragments with direct gel loading capability.
JumpStart™ Taq DNA Polymerase is an antibody-inactivated, hot start enzyme.
Hot start dNTP protocol enhances specificity in PCR by blocking DNA polymerase nucleotide incorporation during PCR.
Visualizza tutti i protocolli
Multiplex PCR for rapid detection of genes encoding acquired metallo-beta-lactamases.
Matthew J Ellington et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 59(2), 321-322 (2006-12-23)
Incidence and survival of non-O157 verocytotoxigenic Escherichia coli in soil
Bolton DJ, et al.
Journal of Applied Microbiology, 111(2), 484-490 (2011)
If you?ve seen one worm, have you seen them all? Spatial, community, and genetic variability of tubificid communities in Montana
Lodh N, et al.
Freshwater science, 34(3), 909-917 (2015)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
W1754-1VL04061837488689
W1754-5VL04061837488696
Domande
  1. 容量がわかりません。型番の1 VLとは1000 mLのことですか?
    1 risposta
    1. As mentioned in the 'PROPERTIES' section, the volume of each vial is 1.5 mL.